Merck
45135
Supelco
Elektrodenkabel mit Lemo/BNC-Stecker
Selectophore, for electrode body ISE (45137-1EA)
About This Item
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NB.61
Qualität
for ion-selective electrodes
Produktlinie
Selectophore
Fitting
(LEMO type FFS.0A.250.FTAE33)
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)