Merck
BASMF2064
Sigma-Aldrich
Replacement frit for Reference Electrodes
Synonym(e):
Reference Electrode Frit
Größe auswählen
1 EACH
229,00 €
229,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
229,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
229,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Verpackung
pack of 5 ea
Allgemeine Beschreibung
1/8" chunks porous CoralPor with 1/2" tubes PTFE heat shrink
Rechtliche Hinweise
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. this kit includes 2 pieces in total?
    1 Antwort
    1. This product contains a total of 5 pieces.
      Hilfreich?
  2. Are these frits suitable for Hg/HgO (1M KOH) electrodes?
    1 Antwort
    1. No, the MF-2064 CoralPor tips will dissolve in an alkaline solution.
      Hilfreich?