Merck
09859
Sigma-Aldrich
Ammoniumhydroxid -Lösung
BioUltra, ~1 M NH3 in H2O (T)
Synonym(e):
Ammoniak wässrig -Lösung, Ammoniakwasser
Größe auswählen
250 ML
49,00 €
1 L
159,00 €
49,00 €
Versandbereit am02. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
49,00 €
1 L
159,00 €
About This Item
Lineare Formel:
NH4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352305
eCl@ss:
38060103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
49,00 €
Versandbereit am02. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Form
liquid
Expl.-Gr.
27 %
Konzentration
~1 M NH3 in H2O (T)
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChIKey
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ammoniumhydroxidlösungen können zur Analyse von chromatographischen Substanzen, Basenlösungen, analytischen Reagenzien, Titrationssubstanzen und volumetrischen Lösungen verwendet werden. Ammoniumhydroxidlösungen werden zur Entwicklung einer Einzellabor-Validierung durch eine induktiv gekoppelte Plasmamassenspektrometrie zur Bestimmung des Gesamtiodgehalts (m/z 127) von Säuglingsfertignahrung und Ernährungsprodukten für Erwachsene verwendet. Ammoniumhydroxidlösungen wurden ferner für die Entwicklung einer sensitiven Flüssigkeitschromatographie/Tandem-Massenspektrometriemethode zur Quantifizierung von Miglustat in Maus- und Humanplasma verwendet, was zu einer besseren Behandlung von Mukoviszidose-Patienten führte.
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Y H Tak et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 401(10), 3275-3281 (2011-10-21)
A capillary electrophoresis method with UV-absorbance detection was studied and optimized for the determination of underivatized amino acids in urine. To improve concentration sensitivity the utility of in-capillary analyte stacking via dynamic pH junction was investigated with phenylalanine (Phe) and
Ciceron Ayala-Orozco et al.
ACS nano, 8(6), 6372-6381 (2014-06-04)
Au nanoparticles with plasmon resonances in the near-infrared (NIR) region of the spectrum efficiently convert light into heat, a property useful for the photothermal ablation of cancerous tumors subsequent to nanoparticle uptake at the tumor site. A critical aspect of
Konstantin Chingin et al.
Analytical chemistry, 84(15), 6856-6862 (2012-07-12)
We introduce an online multiple-junction capillary isoelectric focusing fractionator (OMJ-CIEF) for separation of biological molecules in solution by pI. In OMJ-CIEF, the separation capillary is divided into seven equal sections joined with each other via tubular Nafion membrane insertions. Each
Enrique Cequier et al.
Analytica chimica acta, 845, 98-104 (2014-09-10)
Organophosphate triesters are common flame retardants used in a wide variety of consumer products from which they can migrate and pollute the indoor environment. Humans may thus be continuously exposed to several organophosphate triesters which might be a risk for
Dominic J Hare et al.
ACS chemical neuroscience, 6(3), 398-402 (2015-01-15)
Plasma iron levels are decreased in Alzheimer's disease (AD) and associated with an idiopathic anemia. We examined iron-binding plasma proteins from AD patients and healthy controls from the Australian Imaging, Biomarkers and Lifestyle (AIBL) Flagship Study of Ageing using size
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?