Merck
1.05432
Supelco
Ammonia solution
25%, for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Ammoniumhydroxid -Lösung, Salmiakgeist, Ammoniakwasser, Ammoniumhydroxid, Ammoniak wässrig -Lösung, Ammoniakwasser
About This Item
Lineare Formel:
NH4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352402
NACRES:
NA.21
product name
Ammoniaklösung 25 %, for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
483 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Form
liquid
Expl.-Gr.
27 %
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-57.5 °C
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChIKey
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ammoniaklösung 25 % (EMSURE® Qualität) wird für regulierte Analysen und höchst anspruchsvolle Laboranwendungen eingesetzt. Sie bietet die höchste Qualität und einen unübertroffenen Umfang an Spezifikationen, um eine vollständige Kontrolle der Testbedingungen zu erzielen und Unsicherheiten zu eliminieren. Produkte mit EMSURE® Qualität erfüllen alle internationalen Vorschriften und können in vielfältigen Anwendungen eingesetzt werden.
Anwendung
Ammoniaklösung 25 % kann wie folgt verwendet werden:
  • Als pH-Einstellmittel, um günstige alkalische Bedingungen sicherzustellen.
  • Zur genauen Bestimmung von Chlorid in Humanserum.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die weltweit umfassendsten Spezifikationen
  • Auf bis zu 70 Parameter getestet
  • Außergewöhnliche Reinheit
  • Sehrniedrige Grenzwerte
  • Größere Genauigkeit und Kontrolle der Analysen
  • Optimiert für höchst kritische und anspruchsvolle Analysen
  • Ideal für die Methodenentwicklung
  • KeineInterferenz oder Kontamination aufgrund von unbekannten Verunreinigungen
Verpackung
Aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen ist Ammoniaklösung nicht mehr in Glasflaschen, sondern ausschließlich in HDPE-Flaschen erhältlich.
Bitte beachten Sie die folgenden Ersetzungen:
1054321000 (1-Liter-Glasflasche) ersetzt durch 1054321011 (1-Liter-HDPE-Flasche)
1054322500 (2,5-Liter-Glasflasche) ersetzt durch 1054322511 (2,5-Liter-HDPE-Flasche)
Weitere Informationen über unsere ergonomischen und unzerbrechlichen HDPE-Flaschen finden Sie hier: www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Protokolle
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Quantifizierung von Selen in Wasser mit diesem photometrischen Test und einer klaren, gefilterten Probe zur Messung der Ergebnisse bei 445 nm.
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Photometrische Bestimmung mit Cuprizon nach der Mineralisierung von Säure
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.