E9884
Ethylendiamintetraessigsäure
ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Synonym(e):
EDTA, Edathamil, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure, Ethylendinitrilotetraessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Qualität
ACS reagent
Agentur
suitable for SM 4500 - NH3
Assay
99.4-100.6%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
Verunreinigungen
≤0.005% insoluble matter
≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
Glührückstand
≤0.2%
pH-Wert
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
Kationenspuren
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤0.001% (byICP-OES)
SMILES String
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChIKey
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- als Komponente von Markierungspuffer, der im Waschschritt während der Zellfraktionierung eingesetzt wird(155)
- zur Untersuchung der Wirkung des Papainenzyms auf Wunddébridement und andere Hautprobleme
- zum Entnehmen von glatten Muskelzellen aus Ratten nach deren Vorbehandlung zur Verwendung in der Durchflusszytometrieanalyse
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protokolle
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
Verwandter Inhalt
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.