Merck
1.05423
Supelco
Ammonia solution
28-30%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Ammoniumhydroxid -Lösung, Salmiakgeist, Ammoniakwasser, Ammoniumhydroxid, Ammoniak wässrig -Lösung, Ammoniakwasser
About This Item
Lineare Formel:
NH4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352402
NACRES:
NA.21
product name
Ammoniaklösung 28–30 %, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
635 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Form
liquid
Expl.-Gr.
27 %
Konzentration
28.0-30.0% NH4OH
Verunreinigungen
≤0.020 ppm Ag (Silver)
≤0.020 ppm Ga (Gallium)
≤0.020 ppm In (Indium)
≤0.020 ppm Li (Lithium)
≤0.050 ppm Ba (Barium)
≤0.050 ppm Cd (Cadmium)
≤0.050 ppm Co (Cobalt)
≤0.050 ppm Cr (Chromium)
≤0.050 ppm Mn (Manganese)
≤0.050 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.050 ppm Ni (Nickel)
≤0.050 ppm Pb (Lead)
≤0.050 ppm Tl (Thallium)
≤0.100 ppm Au (Gold)
≤0.100 ppm Bi (Bismuth)
≤0.100 ppm Cu (Copper)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm Mg (Magnesium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.100 ppm Sn (Tin)
≤0.100 ppm Sr (Strontium)
≤0.100 ppm Ti (Titanium)
≤0.100 ppm Zn (Zinc)
≤0.2 ppm Sulphide (S)
≤0.3 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤0.500 ppm Al (Aluminium)
≤0.500 ppm As (Arsenic)
≤0.500 ppm Ca (Calcium)
≤0.500 ppm K (Potassium)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤10 ppm Carbonate (as CO2)
≤10 ppm Non volatile matter
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Pyridine and related substances
≤2 ppm Sulphate (SO4)
≤5 ppm Silicate (as SiO2)
≤5 ppm Substances reducing potassium permanganate
SMILES String
[NH4+].[OH-]
Glührückstand
≤10 ppm
pH-Wert
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
bp
32 °C
mp (Schmelzpunkt)
-72 °C
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
0.892-0.910 (relative density (d 20/20))
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChIKey
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen ist Ammoniaklösung nicht mehr in Glasflaschen, sondern ausschließlich in HDPE-Flaschen erhältlich.
Bitte beachten Sie die folgenden Ersetzungen:
1054231000 (1-Liter-Glasflasche) ersetzt durch 1054231011 (1-Liter-HDPE-Flasche)
1054232500 (2,5-Liter-Glasflasche) ersetzt durch 1054232511 (2,5-Liter-HDPE-Flasche)
Weitere Informationen über unsere ergonomischen und unzerbrechlichen HDPE-Flaschen finden Sie hier: www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch, NH₃): 28,0–30,0 %
Identität: entspricht
Aussehen: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Relative Dichte (d 20/20): 0,892–0,910
Carbonat (als CO₂): ≤ 10 ppm
Chlorid (Cl): ≤ 0,3 ppm
Nitrat (NO₃): ≤ 2 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 0,5 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,5 ppm
Silicat (als SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 2 ppm
Sulfid (S): ≤ 0,2 ppm
Ag (Silber): ≤ 0,020 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,500 ppm
As (Arsen): ≤ 0,500 ppm
Au (Gold): ≤ 0,100 ppm
Ba (Barium): ≤ 0,050 ppm
Bi (Bismut): ≤ 0,100 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,500 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,050 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,050 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,050 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,100 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,100 ppm
Ga (Gallium): ≤ 0,020 ppm
In (Indium): ≤ 0,020 ppm
K (Kalium): ≤ 0,500 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,020 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,100 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,050 ppm
Mo (Molybdän): ≤ 0,050 ppm
Na (Natrium): ≤ 0,500 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,050 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,050 ppm
Pt (Platin): ≤ 0,100 ppm
Sn (Zinn): ≤ 0,100 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,100 ppm
Ti (Titan): ≤ 0,100 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,050 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,100 ppm
Pyridin und verwandte Substanzen: ≤ 2 ppm
Permanganat reduzierende Substanzen ACS): entspricht
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen: ≤ 5 ppm
Glührückstand: ≤ 10 ppm
Nichtflüchtige Anteile: ≤ 10 ppm
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This study is aimed at developing and validating an LC-ESI-ion trap-MS/MS method for identification and quantification of ethyl glucuronide (EtG) and ethyl sulfate (EtS) as ethanol biomarkers for urine analysis.
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.