Merck
PFABIKB
Roche
KAPA PROBE FAST
suitable for qPCR, 2 ×, ABI Prism®
Synonym(e):
Sonde qPCR, qPCR
Größe auswählen
1 ML
87,00 €
5 ML
413,00 €
10 ML
782,00 €
87,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
87,00 €
5 ML
413,00 €
10 ML
782,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.55
87,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
≤12 mo.
Verpackung
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4705)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4707)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4706)
kit of 50 mL (5000 x 20 mL rxn; KK4714)
pkg of
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
2 ×
Methode(n)
qPCR: suitable
Kompatibilität
for use with Applied Biosystems® 5700
for use with Applied Biosystems® 7000
for use with Applied Biosystems® 7300
for use with Applied Biosystems® 7700
for use with Applied Biosystems® 7900HT
for use with StepOne
for use with StepOnePlus
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix (2X) ABI Prism® Kits liefern schnelle und wiederholgenaue Ergebnisse für alle sondenbasierten qPCR-Anwendungen. Die Kits enthalten einen gebrauchsfertigen Master Mix für eine hoch sensivite und genaue Echtzeit-PCR unter Verwendung von sequenzspezifischen fluorogenen Sonden-Chemien, einschließlich Hydrolysesonden (z. B. TaqMan®), FRET-Sonden und Verdrängungssonden (z. B. Molecular Beacons).
Anwendung
KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix (2X) ABI PRISM® ist geeignet für:
  • Genexpressionsanalyse
  • Multiplex-qPCR
  • SNP-Genotypisierung/allelische Unterscheidung und
  • Microarray-Validierung
  • Reverse Transkriptions(RT)-PCR / RT-qPCR[1][2][3]
  • Quantitative Polymerase-Kettenreaktion (qPCR)[4]
  • Genotypisierung[5]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Genaue Unterscheidung zwischen Allelen:
  • Hervorragende Differenzierung zwischen heterozygoten und homozygoten Allelen
  • Diskrete Cluster in SNP-Genotypisierungsassays
Erzielung ausgezeichneter Reproduzierbarkeit und Effizienz:
  • Schnelle, leistungsstarke fünffarbige Multiplex-PCR
  • Erzielung ähnlicher Abundanzlevel mit niedriger Kopienzahl
  • Breiter dynamischer Bereich mit bis zu 10 Größenordnungen
Erhöhte Flexibilität:
  • Kompatibel mit Standard- und Schnellzyklusprotokollen, Aufrechterhaltung genauer Quantifizierung
Einige Anmerkungen:
  • Diese Kits sind mit allen fluorogenen sondenbasierten Technologien kompatibel, einschließlich Hybridisierungssonden (z. B. FRET), Hydrolysesonden (z. B. TaqMan®) und Verdrängungssonden (z. B. Molecular Beacons).
  • Anfängliche Denaturierung von 20 Sekunden bei 95 °C ist für die Aktivierung des Enzyms ausreichend; für eine optimale Denaturierung komplexer Targets können jedoch 3 Minuten erforderlich sein.
  • Für einen 2-Schritt-Zyklus sind insgesamt 30 Sekunden für Annealing/Extension/Datenerfassung nötig.
  • Für einen 3-Schritt-Zyklus sind 20 Sekunden für das Primer-Annealing und 1 Sekunde für die Extension/Datenerfassung nötig.
  • Das Volumen darf 25 μL nicht überschreiten.
  • Mit verschiedenen qPCR-Protokollen kompatibel
Qualität
KAPA PROBE FAST qPCR Master-Mix (2X) ABI PRISM® wird strengen Qualitätskontrolltests unterzogen, ist frei von kontaminierender Exo- und Endonukleaseaktivität und erfüllt strenge Anforderungen in Bezug auf DNA-Kontamination.
Angaben zur Herstellung
ROX/Fluorescein-Referenzfärbungen (je nach Kit-Konfiguration) sind lichtempfindlich. Direkte Lichteinwirkung über einen längeren Zeitraum führt zum Verlust der Intensität des Fluoreszenzsignals. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden. Stellen Sie stets sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgetaut und gut gemischt ist.
KAPA PROBE FAST qPCR Master Mix (2X) ABI PRISM® bleibt über 30 Gefrier-/Auftau-Zyklen hinweg stabil. Stellen Sie bei Nichtgebrauch der Reagenzien sicher, dass diese bei -20 °C vor Lichteinwirkung geschützt gelagert werden. Die Reagenzien sind vor Licht geschützt im Dunkeln bei 4 °C mindestens eine Woche haltbar und können bei dieser Temperatur für den baldigen Gebrauch aufbewahrt werden, solange sie nicht mit Mikroorganismen und/oder Nukleasen kontaminiert werden.
Sonstige Hinweise
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
ABI Prism is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • qPCR Master Mix
  • ROX High incorporated in the reaction mix
  • KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase
  • dNTPs
  • MgCl2 5 nM
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heme oxygenase-1 induction by rosiglitazone via PKCa/AMPKa/p38 MAPKa/SIRT1/PPAR? pathway suppresses lipopolysaccharide-mediated pulmonary inflammation.
C Rou-Ling, et al.
Biochemical Pharmacology, 148, 222-237 (2018)
Catecholamines facilitate VEGF-dependent angiogenesis via β2-adrenoceptor-induced Epac1 and PKA activation.
Garg J, et al.
Oncotarget, 8(27), 44732-44732 (2017)
Tumor necrosis factor-alpha induces VCAM-1-mediated inflammation via c-Src-dependent transactivation of EGF receptors in human cardiac fibroblasts.
L Chih-Chung, et al.
Journal of Biomedical Science, 22(1), 53-53 (2015)
Jonathan B Wagner et al.
Journal of clinical pharmacology, 58(6), 823-833 (2018-02-23)
This study investigated the impact of allelic variation in SLCO1B1, a gene encoding for the liver-specific solute carrier organic anion transporter family member 1B1 protein (SLCO1B1), on simvastatin and simvastatin acid (SVA) systemic exposure in children and adolescents. Participants (8-20
Laura Raiko et al.
Experimental dermatology, 21(8), 586-591 (2012-05-30)
Mutations in the ATP2C1 gene encoding Ca(2+) /Mn(2+) ATPase SPCA1 cause Hailey-Hailey disease (HHD, OMIM 16960). HHD is characterized by epidermal acantholysis. We attempted to model HHD using normal keratinocytes, in which the SPCA1 mRNA was down-regulated with the
Artikel
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.