Merck
SF1UKB
Roche
KAPA SYBR® FAST One-Step
suitable for RT-PCR, 2 ×, Universal
Synonym(e):
SYBR, qPCR
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.55
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 100 reactions
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
Haltbarkeit
≤6 mo.
Leistungsmerkmale
dNTPs included: no
hotstart: no
Verpackung
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4650)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4652)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4651)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
2 ×
Methode(n)
RT-PCR: suitable
qPCR: suitable
Aufnahme
purified DNA
Kompatibilität
for use with Agilent Mx3000P
for use with Agilent Mx3005P
for use with Agilent Mx4000
for use with Applied Biosystems® 5700
for use with Applied Biosystems® 7000
for use with Applied Biosystems® 7300
for use with Applied Biosystems® 7500
for use with Applied Biosystems® 7700
for use with Applied Biosystems® 7900HT
for use with Applied Biosystems® ViiA 7
for use with QuantStudio
for use with StepOne
for use with StepOnePlus
Nachweisverfahren
SYBR® Green
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die KAPA SYBR FAST One-Step qRT-PCR-Kits wurden für eine optimale Leistung unter strengen Echtzeit-PCR-Reaktionsbedingungen entwickelt und zeigen enorme Verbesserungen der Sensitivität, Spezifität, Reaktionseffizienz und Fluoreszenz. Das Kit wurde für die schnelle RNA-Bestimmung in einem einzigen Schritt und mit einem einzigen Röhrchen optimiert. Die experimentelle Varianz und Kontamination wird dabei mit einem praktischen Echtzeit-PCR-Protokoll reduziert.
KAPA SYBR FAST One-Step qRT-PCR-Kits enthalten M-MuLV reverse Transkriptase, RNase-Hemmer und eine neuartige DNA-Polymerase, die durch gerichtete Evolution weiterentwickelt wurde.
Anwendung
KAPA SYBR® FAST-One-Step
  • Genexpressions-Analyse
  • Detektion von Genen mit niedriger Kopienzahl
  • Microarray-Validierung in der microRNA-Forschung
  • Gen-Knock-Down-Validierungen
  • Echtzeit-qRT-PCR (quantitative Reverse-Transkriptase-PCR)
  • RNAi- und miRNA-Forschung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Höhere Signal- und Reaktionseffizienz
  • Konstant höhere Amplifikationseffizienz für eine genaue Echtzeit-PCR.
  • Höhere Fluoreszenz, frühere Cq-Werte und verbesserte Reaktionseffizienz
Amplifikation über einen weiten Bereich von Ziellängen
  • Robuste Leistung unabhängig von der Amplikon-Größe
  • Verbesserte Sensitivität und Reproduzierbarkeit
  • Zuverlässige Abfragen über einen weiten Bereich von RNA-Template-Konzentrationen.
Kurzanmerkungen:
  • Dieses Kit enthält wildtypisches M-MuLV und ein technisch hergestelltes Enzym, das für die qPCR unter Verwendung der SYBR Green-I-Farbstoffchemie optimiert wurde.
  • Der 2X-Master-Mix enthält einen proprietären Puffer. In Kombination mit dem neuartigen Enzym wird die Amplifikationseffizienz sowohl für GC- als auch für AT-reiche Targets verbessert.
  • Nur mit genspezifischen Primern für Ein-Schritt-qRT-PCR.
  • Eine optimale cDNA-Synthese wird bei 42° C in 5 Minuten erreicht.
  • 3 Minuten bei 95° C sind ausreichend für RT-Inaktivierung und DNA-Polymerase-Aktivierung.
  • Für einen 3-Schritt-Zyklus sind 20 s für das Primer-Annealing und 1 s für die Extension/Datenerfassung bei 72 °C zu verwenden.
  • Das Reaktionsvolumen darf 25 μL nicht überschreiten.
Qualität
Alle Kit-Komponenten werden einer strengen funktionellen Qualitätskontrolle unterzogen, sind frei von nachweisbarer kontaminierender Exo- und Endonukleaseaktivität und erfüllen strenge Anforderungen hinsichtlich der DNA-Kontamination.
Angaben zur Herstellung
Stellen Sie stets sicher, dass die Komponenten vor der Verwendung vollständig aufgetaut und gut gemischt sind. KAPA SYBR® FAST qPCR-Master-Mix (2X) gefriert möglicherweise auch bei einer Lagerung von -20 °C nicht vollständig. Der KAPA RT-Mix ist temperaturempfindlich und sollte bei -20° C gelagert und während der Verwendung auf Eis gelegt werden.
Der im KAPA SYBR FAST qPCR-Master-Mix (2X) enthaltene Farbstoff SYBR Green I und die ROX-/Fluorescein-Farbstoffe (je nach Kit-Konfiguration) sind lichtempfindlich. Direkte Lichteinwirkung über einen längeren Zeitraum führt zum Verlust der Intensität des Fluoreszenzsignals.
KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) bleibt über 30 Gefrier-/Auftauzyklen hinweg stabil. Stellen Sie bei Nichtgebrauch der Reagenzien sicher, dass diese bei -20 °C vor Lichteinwirkung geschützt gelagert werden. Bei lichtgeschützter Lagerung sind die Reagenzien bei 4 °C für mindestens eine Woche lang stabil und können bei dieser Temperatur für den baldigen Gebrauch unter der Voraussetzung gelagert werden, dass sie nicht mit Mikroben und/oder Nukleasen kontaminiert werden.
Sonstige Hinweise
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
QuantStudio is a trademark of IROA Technologies LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • KAPA RT Mix
  • dUTP
  • KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase
  • reaction buffer
  • dNTPs
  • SYBR® Green I dye
  • MgCl2 2.5 mM
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuxi Zhang et al.
Cell chemical biology, 24(4), 471-480 (2017-04-04)
Stimulating autophagy is a promising therapeutic strategy for slowing the progression of neurodegenerative disease. Neurons are insensitive to current approaches based on mTOR inhibition for activating autophagy, and instead may rely on the Parkinson's disease-associated proteins PINK1 and PARKIN to activate
Zharko Daniloski et al.
Cell, 184(1), 92-105 (2020-11-05)
To better understand host-virus genetic dependencies and find potential therapeutic targets for COVID-19, we performed a genome-scale CRISPR loss-of-function screen to identify host factors required for SARS-CoV-2 viral infection of human alveolar epithelial cells. Top-ranked genes cluster into distinct pathways
Federica Fontana et al.
Cell reports, 32(2), 107883-107883 (2020-07-16)
The formation of cardiac valves depends on mechanical forces exerted by blood flow. Endocardial cells lining the interior of the heart are sensitive to these stimuli and respond by rearranging into luminal cells subjected to shear stress and abluminal cells
Artikel
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.