Merck
HSMGTKB
Roche
KAPA HotStart Maus-Genotypisierungskit
Synonym(e):
Genotypisierung, Maus-Genotypisierung
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.55
Verwendung
sufficient for 100 reactions (KK7351)
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions (KK7352)
sufficient for 500 reactions
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
≤18 mo.
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
PCR: suitable
genotyping: suitable
Aufnahme
crude DNA
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
KAPA HotStart® Maus-Genotypisierungskits beinhalten KAPA Express Extrakt, ein neues thermostabiles Protease- und Puffersystem, das die Extraktion von PCR-bereiter DNA aus Mausgewebe in weniger als 15 Minuten ermöglicht, sowie KAPA2G Fast Genotypisierungsmix mit Farbstoff, der eine DNA-Polymerase enthält, die durch gerichtete Evolution für hohe Prozessivität und Geschwindigkeit optimiert wurde. Die Kombination von KAPA Express Extrakt und KAPA2G Fast Genotypisierungsmix ermöglicht eine zuverlässige Extraktion und Amplifikation von DNA-Fragmenten aus Mausgewebe in nur 1 Stunde, während konventionelle Protokolle ≥1 Tag dafür beanspruchen. Das KAPA HotStart Maus-Genotypisierungskit wurde für die schnelle Extraktion und Amplifikation von DNA aus Mausgewebe entwickelt.
Anwendung
Das KAPA HotStart® Maus-Genotypisierungskit wird wie folgt verwendet:
  • Extraktion und Amplifikation aus murinem Schwanz-, Ohren- und Zehengewebe
  • Extraktion und Amplifikation von DNA aus anderen Tiergeweben
Leistungsmerkmale und Vorteile
Höherer Durchsatz, schnellere Verarbeitungszeit und höhere Zuverlässigkeit.
  • PCR-bereite DNA in nur 15 Minuten.
  • Reduzierte Gefahr von Probenverlust oder Kontamination durch minimale Handhabung.
  • Ausreichend Template für mehrere Assays; einfach skalierbar für Proben in einem 96-Well-Format.
  • Schnelle und zuverlässige Amplifikation von DNA-Fragmenten über eine große Bandbreite von Amplikon-Längen und GC-Inhalten.
Übertrifft Rohextraktionsmethoden und kommerzielle Kits
  • Schnellere Verarbeitungszeiten
  • Höhere Spezifität
  • Reduzierte Kosten
Einige Anmerkungen:
  • Extrahieren Sie PCR-bereite DNA aus murinem Schwanz-, Ohren- oder Zehengewebe in 15 Minuten.
  • Verdünnen Sie das DNA-Extrakt 10-fach vor der PCR in 10 mM Tris-HCl (pH 8,0-8,5) und verwenden Sie 1 μl DNA pro 25 μl Reaktion.
  • Extrakte sind bei -20 °C >6 Monate haltbar.
  • KAPA2G Fast (HotStart) Genotypisierungsmix enthält KAPA2G Fast DNA-Polymerase für die schnelle PCR sowie Puffer, MgCl2 (1,5 mM bei 1X) und dNTPs (je 0,2 mM bei 1X).
  • Ladefarbstoff für die Elektrophorese ist im KAPA2G Fast Genotypisierungsmix enthalten, damit PCR-Produkte zur Analyse direkt auf Agarosegele geladen werden können.
  • Verwenden Sie eine Annealingdauer von 15 s und eine Extensionsdauer von 15 s für Amplikons von <1 kb oder eine 15-30 s/kb Extension für längere Amplikons.
Qualität
Alle Komponenten der KAPA HotStart Maus-Genotypisierungskits werden strengen Qualitätskontrolltests unterzogen, sind frei von kontaminierender Exo- und Endonukleaseaktivität und erfüllen strenge Anforderungen in Bezug auf DNA-Kontamination.
Angaben zur Herstellung
Stellen Sie stets sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig aufgetaut und gut gemischt ist. Reagenzien können kurzzeitig (bis zu 1 Monat) bei 4 °C aufbewahrt werden. Die Langzeitlagerung sollte bei -20 °C erfolgen. Sofern alle Komponenten sorgfältig gehandhabt und nicht kontaminiert wurden, ist keine Beeinträchtigung des Kits zu erwarten, wenn es (unbeabsichtigt) für kurze Zeit (bis zu 3 Tage) bei Raumtemperatur belassen wird.
Sonstige Hinweise
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • KAPA Express Extract Enzyme 1 U/µL
  • 10X KAPA Express Extract Buffer
  • 2X KAPA2G Fast HotStart® Genotyping Mix with dye
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Discovery of a new path for red blood cell generation in the mouse embryo.
Pinheiro I, et al.
bioRxiv, 309054-309054 (2018)
5-HT2A receptor deficiency alters the metabolic and transcriptional, but not the behavioral, consequences of chronic unpredictable stress.
Jaggar M, et al.
Neurobiology of stress, 7, 89-102 (2017)
Namit Kumar et al.
Development (Cambridge, England), 146(5) (2019-02-13)
Lineage-restricted transcription factors, such as the intestine-specifying factor CDX2, often have dual requirements across developmental time. Embryonic loss of CDX2 triggers homeotic transformation of intestinal fate, whereas adult-onset loss compromises crucial physiological functions but preserves intestinal identity. It is unclear
Stefanie Zeitler et al.
Cells, 9(11) (2020-11-22)
: The acid sphingomyelinase (ASM)/ceramide system exhibits a crucial role in the pathology of major depressive disorder (MDD). ASM hydrolyzes the abundant membrane lipid sphingomyelin to ceramide that regulates the clustering of membrane proteins via microdomain and lipid raft organization.
Maria Saliakoura et al.
Oncogene, 39(14), 2948-2960 (2020-02-09)
Enhanced prostaglandin production promotes the development and progression of cancer. Prostaglandins are generated from arachidonic acid (AA) by the action of cyclooxygenase (COX) isoenzymes. However, how cancer cells are able to maintain an elevated supply of AA for prostaglandin production
Artikel
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.