PR0G0T0S2
Progard TS2-Vorbehandlungspack
For the optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membranes
Synonym(e):
Progard® TS2-Vorbehandlungspack
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
EPDM rubber
cartridge (activated carbon)
cartridge
polypropylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removes of large particles and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12.
Verpackung
pkg of 1 unit
Höhe
39.5 cm (15.5 in.)
Kompatibilität
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs™ Essential
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Schützt die RO-Membran vor Kesselsteinbildung, organischer Verschmutzung und Chloroxidation.
- Polyphosphate bieten Schutz vor Kesselsteinbildung.
- Silberimprägnierte Aktivkohle reduziert freies Chlor und schützt vor Bakterienbildung.
- Tiefenfiltration entfernt Partikel und Kolloide.
- e-Sure-RFID-Tag gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit und ermöglicht sofortige Anzeige der Packparameter.
- Für optimale Ergebnisse alle 6 Monate ersetzen.