Wichtige Dokumente
YY3029316
Millipore
Filter Holder 293 mm, stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Höhe
29.3 cm (11.5 in.)
Qualitätsniveau
Länge
29.3 cm
Gewicht
21.4 kg (47.2 lb)
Anwendung
Small-volume applications