PSHT010R
Millicell® 24-Well-Platte
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, sterile
Synonym(e):
Cell Culture Plate
Größe auswählen
177,00 €
Auf Lager
Größe auswählen
About This Item
177,00 €
Auf Lager
Empfohlene Produkte
Materialien
flat wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Polycarbonate, 0.4 μm pore size, sterile, 24-well cell culture plate, single-well feeder tray, 24-well receiver tray and lid
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
50 °C max. temp.
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Höhe
26.2 mm
Länge
128 mm
Breite
84.8 mm
Filterdurchm.
9.5 mm
Filtrationsfläche
0.7 cm2
Plattengröße
24 wells
Arbeitsvolumen
400 μL
Matrix
Isopore™
Porengröße
0.4 μm pore size
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Millicell-Platten sind mit einer 0,4-µm-PCF-Membran sowie mit PET-Membranen unterschiedlicher Porengröße erhältlich. Die Zellkulturplatte ist äußerst anwenderfreundlich und besitzt unter anderem einen apikalen Führungskanal als Pipettierhilfe und einen basolateralen Zugang. Um die Gefahr einer Kontamination der Monoschicht zu reduzieren, sind die Membranplatten mit Füßen ausgestattet, die eine direkte Berührung mit der Arbeitsoberfläche verhindern, wenn die Platte aus der Anzuchtwanne genommen wird. Die tränenförmigen Wells der Auffangplatte verhindern Luftblasen, wenn die Platten zusammengesetzt werden.
Millicell-Platten sind für die Anzucht und Kultivierung von Zell-Monoschichten optimiert. Zellen, die auf Millicell-Platten angezüchtet werden, wachsen besser als auf Kunststoff, da Nährstoffe sowohl von der apikalen als auch der basolateralen Seite zugeführt werden können. Zellwachstum und funktion sind damit ähnlich wie unter In-vivo-Bedingungen. Millicell-Platten sind für die Analyse sowie für die Zellkultivierung konzipiert und können manuell oder mit automatisierten Systemen für das Aussäen, Füttern und Waschen von Zellen eingesetzt werden.
Mit diesem Komplettsystem können Sie Zellen auf ein und derselben Membranplatte kultivieren, füttern und analysieren. Die Platte kann entweder mit einer Einzelwell- oder Multiwell-Anzuchtwanne verwendet werden. Für die Analyse von Transportvorgängen wird die Millicell-Platte dann einfach auf eine Multiwell-Transportplatte überführt.
Dieses optimierte Design verbessert die Funktionalität mit:
- „Seed-and-Feed“-Systemen
- Systemen für eine automatisierte Handhabung von Flüssigkeiten und Mehrkanalpipetten
- basolateralem und apikalem Zugang zu den Zellen
- Systemen zur Messung des transepithelialen elektrischen Widerstands (TEER)
Verpackung
Komponenten
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.