PICM01250
Millicell® stehende Zellkultureinsätze
pore size 0.4 μm, diam. 12 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, size 24 wells, sterile
Synonym(e):
Durchlässiger Kultureinsatz, Gewebekultureinsatz, Gewebekulturplatte, Millicell-Zellkultureinsatz, 12 mm, hydrophiles PTFE, 0,4 µm, Zellkultureinsätze
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 50
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
50 °C max. temp.
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
Höhe
10.5 mm
Durchmesser
12 mm
Filtrationsfläche
0.6 cm2
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.6 cm2
Arbeitsvolumen
0.6 mL
Farbe
transparent, when wetted
Matrix
Biopore™
Porengröße
0.4 μm pore size
Bindungsart
low binding surface
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit Millicell® Einsätzen haben adhärente Zellen und Suspensionszellen sowohl von ihrer apikalen als auch basolateralen Seite Zugang zum Nährmedium. Zellwachstum, -struktur und -funktion imitieren die In-vivo-Vorgänge genauer. Darüber hinaus ermöglichen Millicell® Einsätze die Untersuchung beider Seiten des Zell-Monolayers.
Stehende Millicell® Einsätze:
- Fördern das Zellwachstum und bieten ausgezeichnete Möglichkeiten für Zellstudien
Membrantyp:
Biopore-Membran (hydrophiles PTFE)
- Für eine niedrige Proteinbindung, Beobachtung lebender Zellen und Anwendungen im Bereich der Immunfluoreszenz
Anwendungen
Zellanlagerung, Zellwachstum, Zelldifferenzierung, Immunzytochemie
Anwendung
Zellkultur
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Protokolle
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Verwandter Inhalt
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.