Merck
PSRP004
Millipore
Millicell® 96-Well-Platte
pore size 1 μm, PET membrane, sterile
Synonym(e):
96-Well-Platte
Größe auswählen
1 EA
541,00 €
5 EA
2.410,00 €
541,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
541,00 €
5 EA
2.410,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.13
541,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
PET membrane
flat wells
polystyrene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Polyethylene terephthalate, 1 μm pore size, sterile, 96-well cell culture plate, single-well feeder tray, 96-well receiver tray and lid
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
50 °C max. temp.
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
immunocytochemistry: suitable
Höhe
26.2 mm
Länge
128 mm
Breite
84.8 mm
Filterdurchm.
0.4 mm
Filtrationsfläche
0.11 cm2
Plattengröße
96 wells
Arbeitsvolumen
75 μL
Porengröße
1 μm pore size
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: PET
Konfiguration: 96-Well-Platte
Millicell Zellkultureinsatzplatten sind ein patentiertes Produkt zur Unterstützung des Zellwachstums und der Differenzierung von endothelialen und epithelialen Zelllinien, darunter CaCo-2.
Das Millicell Produkt ist mit 0,4 µm PCF und einer Vielzahl von Porengrößen der PET-Membran erhältlich. Bei der Entwicklung der Platte wurde auf maximalen Anwenderkomfort Wert gelegt, und sie verfügt über Funktionen wie eine apikale Stütze für einfacheres Pipettieren und einen basolateralen Zugang. Um das Risiko einer Kontamination des Monolayers zu verringern, ruhen die Membranplatten auf Standfüßen und kommen so nicht mit der Arbeitsfläche in Berührung, wenn sie aus der Anzuchtwanne entnommen werden. Die tränenförmigen Wells der Auffangplatte verhindern Luftblasen, wenn die beiden Platten zusammengesetzt werden.
Millicell-Platten sind für die Anzucht und Kultivierung von Zell-Monolayern optimiert. Auf Millicell Plattenmembranen gezüchtete Zellen wachsen besser als auf Kunststoff, da die Zellen von apikaler wie von basolateraler Seite Nährstoffe erhalten. Zellwachstum und -funktion imitieren das In-vivo-Vorbild genauer. Millicell Platten sind für die Analyse wie auch das Zellwachstum geeignet und können manuell oder mit automatischen Systemen für das Anzüchten, Kultivieren und Waschen von Zellen genutzt werden.
Mit diesem Komplettsystem können Sie Zellen in einer Platte mit Membranunterseite anzüchten, mit Nährstoffen versorgen und analysieren. Die Platte kann mit einer Einzel-Well- oder einer Multi-Well-Anzuchtwanne verwendet werden. Zum Zeitpunkt der Transportanalyse wird die Platte einfach zur Analyse in eine Multi-Well-Transportwanne gelegt.
Dieses optimierte Design verbessert die Funktionalität mit:
– Anzucht- und Kultursystemen
– Systemen für eine automatisierte Handhabung von Flüssigkeiten und Mehrkanalpipetten
– Basolateralem und apikalem Zugang zu den Zellen
– Systemen zur Messung des transepithelischen elektrischen Widerstands (TEER)
Anwendung
Forschungskategorie
Zellkultur
Verpackung
Großpackung
Komponenten
96-Well-Zellkulturplatte, Einzel-Well-Anzuchtwanne, Deckel
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Ja
5er-Pack enthält keine Einzel-Well-Schalen, Produkt PSSW010R5.
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.