Merck
PIHP01250
Millipore
Millicell® stehende Zellkultureinsätze
pore size 0.4 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
Synonym(e):
Gewebekultureinsatz, Gewebekulturplatte, Millicell-Zellkultureinsatz, 12 mm, Polycarbonat, 0,4 µm, Zellkultureinsätze, permeabler Kultureinsatz
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materialien
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
100x106 pores/cm2 (pore density)
Verpackung
pack of 50
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
50 °C max. temp.
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Höhe
10.5 mm
Durchmesser
12 mm
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.6 cm2
Arbeitsvolumen
0.6 mL
Farbe
translucent
Matrix
Isopore
Porengröße
0.4 μm pore size
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: 24-Well-Platte, 0,4μm Porengröße
Mit Millicell® Einsätzen haben adhärente Zellen und Suspensionszellen sowohl von ihrer apikalen als auch basolateralen Seite Zugang zum Nährmedium. Zellwachstum, -struktur und -funktion imitieren die In-vivo-Vorgänge genauer. Darüber hinaus ermöglichen Millicell® Einsätze die Untersuchung beider Seiten des Zell-Monolayers.
Stehende Millicell® Einsätze:
- Fördern das Wachstum und bieten ausgezeichnete Möglichkeiten für Zellstudien
Membrantyp:
Isopore-Membran (Polycarbonat)
- Zur matrixfreien Kultivierung anhaftungsabhängiger Zellen
Anwendungen
Zellanlagerung, Zellwachstum, Zelldifferenzierung, Immunzytochemie
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Susanne Elisabeth Pors et al.
Molecular human reproduction, 26(5), 301-311 (2020-03-24)
In vitro activation of resting ovarian follicles, with the use of mechanical stress and/or pharmacological compounds, is an emerging and novel approach for infertility treatment. The aim of this study was to assess the sphingolipid, sphingosine-1-phosphate (S1P), as a potential
Peiying Tian et al.
Cell biology international, 44(8), 1681-1690 (2020-04-14)
Ghrelin-O-acyltransferase (GOAT) is a membrane-bound enzyme that attaches eight-carbon octanoate to a serine residue in ghrelin and thereby acylates inactive ghrelin to produce active ghrelin. In this study, we investigated the function of GOAT in the intestinal mucosal barrier. The
Artikel
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Protokolle
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.