PC213L
Anti-GABA Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Gamma Amino-Butyric Acid
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Gabra1(29705)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Frozen Sections (1:12,000-1:15,000, ABC detection or 1:3000-1:5000, PAP detection; see comments)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Rat thalamus or cerebellum
Sonstige Hinweise
Hokfelt, T., et al. 1987. Experientia Suppl.56, 154.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable