Merck
MAB1598
Sigma-Aldrich
Anti-DLG4 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 7E3-1B8
Synonym(e):
PSD-95
Größe auswählen
100 μG
652,00 €
652,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1257
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
652,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
652,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1257
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-postssynaptisches-Dichteprotein-95-Antikörper, Klon 7E3-1B8, clone 7E3-1B8, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7E3-1B8, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Dlg4(100137840)
human ... DLG4(1742)
mouse ... Dlg4(13385)
rat ... Dlg4(29495)
Allgemeine Beschreibung
Die postsynaptische Dichte (PSD) ist eine elektronendichte Struktur direkt unter der postsynaptischen Membran. Laut Thesen verfügt die PSD über unterschiedliche Funktionen, darunter die Regulierung von Rezeptoranzahl und Clustering, die Verankerung von Signaltransduktionsmolekülen an der Synapse und die Vermittlung der Adhäsion zwischen den präsynaptischen und postsynaptischen Membranen. Das am reichlichsten vorhandene PSD-Protein ist die [alpha]-Untereinheit der Calcium/Calmodulin-abhängigen Proteinkinase ([alpha]CaMKII) vom Typ II. Es wird angenommen, dass dieses Protein bei der Calcium-vermittelten Signaltransduktion an der Synapse eine Rolle spielt, die bestimmte Formen der synaptischen Plastizität vermittelt. Ein anderes wichtiges PSD-Protein ist PSD-95, ein Mitglied der Proteinfamilie von Guanylate-Kinasen (GUK).
Spezifität
Reagiert mit rekombinantem PSD-95 der Ratte und identifiziert eine Bande von ~100 kDa, die PSD-95 entspricht, in Western Blots von Rattenhirn-, Mäusehirn- und Rinderhirnextrakten. In Rattenhirn- und Mäusehirngewebeextrakten liegen auch Banden mit einem Molekulargewicht von 80 kDa und 50 kDa vor. Es wird angenommen, dass PSD-95 das NMDA-Rezeptor-Clustering an der postsynaptischen Membran initiiert.
Immunogen
Rekombinantes PSD-95 der Ratte
Anwendung
Der Anti-Postssynaptisches-Dichteprotein-95-Antikörper, Klon 7E3-1B8, ist ein Antikörper gegen das postssynaptische Dichteprotein 95 zur Verwendung in IC, IP und WB.
Immunzytochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IC verwendet.
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IP verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gehirn-Lysaten der Maus.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:500 dieses Antikörpers wurde PSD-95 in 10 µg Maushirnlysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~95 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04–1066
Physikalische Form
Aufgereinigte monoklonale Maus-IgG1-Flüssigkeit in Puffer mit PBS, pH-Wert 7,2, mit 0,09 % Natriumazid und 50 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mäuse- und Rattenhirngewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Activity-dependent local translation of matrix metalloproteinase-9.
Dziembowska, M; Milek, J; Janusz, A; Rejmak, E; Romanowska, E; Gorkiewicz, T; Tiron et al.
The Journal of Neuroscience null
Brain-derived neurotrophic factor restores synaptic plasticity in a knock-in mouse model of Huntington's disease.
Lynch, G; Kramar, EA; Rex, CS; Jia, Y; Chappas, D; Gall, CM; Simmons, DA
The Journal of Neuroscience null
PSD-95 is post-transcriptionally repressed during early neural development by PTBP1 and PTBP2.
Zheng, S; Gray, EE; Chawla, G; Porse, BT; O'Dell, TJ; Black, DL
Nature Neuroscience null
Kv4.2 potassium channels segregate to extrasynaptic domains and influence intrasynaptic NMDA receptor NR2B subunit expression.
Kaufmann, WA; Matsui, K; Jeromin, A; Nerbonne, JM; Ferraguti, F
Brain Structure &Amp; Function null
Noelle C Anastasio et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(2), 370-382 (2013-08-14)
Relapse vulnerability in cocaine dependence is rooted in genetic and environmental determinants, and propelled by both impulsivity and the responsivity to cocaine-linked cues ('cue reactivity'). The serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) 5-HT2C receptor (5-HT2CR) within the medial prefrontal cortex (mPFC) is uniquely