Merck
MXRJ100TLA
Millipore
100 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, load cells, ASME
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Qualitätsniveau
Parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Höhe
1310 mm
51.59 in. (1310,7 mm)
Breite
32 in. (812,8 mm)
Tiefe
40.69 in. (1033.5 mm)
Gewicht
550 lb (250 kg)