MFGL02SC3
Durapore®, 0,22 µm, Millipak®-Kapsel für Endabfüllung
Millipak® Final Fill 20
Größe auswählen
+49 6151 3599 399oder
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter .Größe auswählen
About This Item
+49 6151 3599 399oder
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter .Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Millipak® Final Fill 20
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
fitting (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 6 mm (1/4 in.) Hose Barb Outlet)
Rechtliche Hinweise
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Artikel
We discuss the final filtration step of plasmid DNA manufacturing and its key considerations and challenges. Download our free pDNA downstream purification eBook or ask our experts.
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.