Merck
SLGV033R
Millipore
Millex-GV Filtereinheit (steril)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Synonym(e):
0,22-μm-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Durapore®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-GV-Spritzenvorsatzfilter
Größe auswählen
50 PKG
297,00 €
250 PKG
1.020,00 €
297,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 PKG
297,00 €
250 PKG
1.020,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
297,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Materialien
PVDF membrane
modified acrylic housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
bidirectional
medical device
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
150 psi max. inlet pressure
45 °C max. temp.
Durchmesser
33 mm
Filtrationsfläche
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volumen
100 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Allgemeine Beschreibung
Die Millex-GV-Filtereinheit (steril) ist ein Medizinprodukt zur Verwendung als Spritzenvorsatzfilter für die Sterilisation und/oder Klärfiltration kleiner Mengen von Lösungen bei der direkten Patientenversorgung und der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie.
Anwendung
  • Klinischer Nutzen: Entfernen von Mikroorganismen, Partikeln, Präzipitaten und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer sind als die angegebene Porengröße der Membran, aus Lösungen für den klinischen Einsatz.
  • Krankenhausapotheke: Sterilfiltration und/oder Klärfiltration kleiner Mengen an Protein-Pharmazeutika, diagnostischen Kontrastmitteln, Chemotherapeutika, wässrigen Lösungen oder Wasser während der Herstellung von Beimischungen
  • Direkte Patientenversorgung: Sterilisation und/oder Entfernung von Partikeln aus Epidural- und anderen flüssigen Anästhetika sowie aus Spüllösungen, die bei ophthalmischen, otologischen und anderen chirurgischen Eingriffen verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bidirektionale Halterung der Filtermembran
  • Entfernt Mikroorganismen, Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulverbestandteile, die größer sind als die für die Membran angegebene Porengröße.
  • Für den Einmalgebrauch, nicht pyrogen und nicht toxisch
  • Membranfilter aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) in einem Gehäuse aus modifiziertem Acryl-Copolymer (MMA)
  • Kompatibel mit den meisten wässrigen Lösungen
  • CE-Kennzeichnung
Sonstige Hinweise
Die Einheiten sind ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany