Merck
SX0004700
Millipore
Swinnex Filterhalter
Swinnex Filter Holder, 47mm
Synonym(e):
Polypropylene filter holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
Hersteller/Markenname
Swinnex®
Parameter
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Methode(n)
pressure filtration: suitable
Länge
5.4 cm
Durchmesser
5.8 cm (2.3 in.)
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
13.8 cm2
Durchm. Vorfilter
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Fitting
1/4 in. NPT inlet connection thread(s)
1/4 in. male NPT inlet fitting (with female Luer slip interior)
female Luer outlet slip
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Sterifil Aseptic System
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Machen Sie Ihren eigenen Spritzenvorsatzfilter! Mit Swinnex Filterhaltern haben Sie die Flexibilität, den Membrantyp und Durchmesser auszuwählen, der sich am besten für die jeweilige Anwendung eignet. Für die Sterilfiltration sollten die Swinnex-Filterhalter mit eingesetzter Membran autoklaviert werden. Reinigen oder sterilisieren Sie kleine Flüssigkeitsmengen, die mit einer Spritze ausgegeben werden, oder installieren Sie den Filterhalter „in-line“ zum Filtern größerer Flüssigkeitsmengen.
Eigenschaften & Vorteile:
•In drei Größen für unterschiedliche Prozessvolumina erhältlich
•Mit eingesetztem Filter autoklavierbar für die Sterilfiltration
Swinnex-Filterhalter SX0001300, 13 mm
Swinnex-Filterhalter SX0002500, 25 mm
Swinnex-Filterhalter SX0004700, 47 mm
Ersatzteile
SX0001301 Silikondichtungen für Swinnex-Filterhalter 13 mm
SX0002501 Silikondichtungen für Swinnex-Filterhalter 25 mm
XX2702510 Stützsiebplatte, 25 mm, Polypropylen
XX1104715 Stützsiebplatte, 47 mm, Polypropylen
XX1104707 O-Ring (5-329) für Swinnex-Filterhalter 47 mm, Silikon
SX0004701 Unterteil-O-Ring für Swinnex-Filterhalter 47 mm, Silikon
SX00047RK Ersatzteil-Kit für Swinnex-Filterhalter 47 mm
Prinzip
Druck
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Autoklavierbar mit eingesetztem Filter
Rechtliche Hinweise
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.