Merck
SLGVR33RS
Millipore
Millex PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0,22-μm-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Durapore® PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-GV-Spritzenvorsatzfilter
Größe auswählen
50 PKG
211,00 €
211,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 PKG
211,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
211,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Materialien
PVDF membrane
modified acrylic housing
Qualitätsniveau
Beschreibung
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pk of 50
Hersteller/Markenname
Millex SLGVR33RS
Parameter
≥40 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Durchmesser
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
Volumen
100 mL
Farbe
yellow
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
aqueous solution(s)
tissue culture medium
Blasenpunkt
≥50 psi, water
Fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Bindungsart
Protein low binding
Allgemeine Beschreibung
Sterile Millex Spritzenvorsatzfilter eignen sich ideal zur Sterilisation von organischen Lösungsmitteln, wässrigen Lösungen oder Luft/Gas. Viele Probenvorbereitungsmethoden spezifizieren Millex Filter aufgrund ihrer unvergleichlichen, konstanten Qualität. Millex Filter zeichnen sich nicht nur durch ein minimales Totvolumen und schnellere Fließraten aus, sondern sie sind auch gegen höhere Betriebsdrücke beständig und mit zahlreichen Probenmaterialien und Lösungsmitteln chemisch kompatibel, wodurch extrahierbare Verunreinigungen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Millex Filter werden in einer kontrollierten, automatisierten Umgebung unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards hergestellt. Sterilen Geräten liegt ein Qualitätszertifikat bei. Ausgewählte Geräte sind für medizinische Anwendungen gekennzeichnet.
Anwendung
Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen LösungenUltrageringe Proteinbindung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eigenschaften & Vorteile:
  • Je nach Membran-, Gehäuse- und Validierungsart auf zahlreiche Anwendungen zugeschnitten
  • Spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Messumformern vor Blut und Feuchtigkeit und zum Schutz der Vakuumleitung
  • Geringbindende Membranen mit geringen Anteilen extrahierbarer Substanzen für minimalen Probenverlust
  • Schnellere Fließraten und höhere Betriebsdrücke für einen höheren Leistungsbedarf Anwendungen
Sterilisation von wässrigen Lösungen, organischen Lösungsmitteln und Gasen, Filtration wertvoller Proteine oder niedermolekularer Bestandteile
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany