CP35
Anti-PSD-95 (Ab-2) Mouse mAb (7E3-1B8)
liquid, clone 7E3-1B8, Calbiochem®
Größe auswählen
587,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
587,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7E3-1B8, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Dlg4(29495)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1:2000)
Immunofluorescence (1:200, indirect)
Immunoprecipitation (see comments)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Hualing, D., et al. 1997. Nature386, 279.
Kennedy, M.B. 1997. Trends in Neurosci.20, 264.
Sanes, J. 1997. Curr. Opin. Neurobiol.7, 93.
Cho., K.-O., et al. 1992. Neuron9, 929.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable