AB3120
Anti-Angiopoietin-1 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Ang-1
Größe auswählen
411,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
411,00 €
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANGPT1(284)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng of control peptide per well (Catalog Number AG635).
Immunohistochemistry: Not tested. It is recommended that the antibody be used at 2-20 ug/ml in formaldehyde fixed tissue.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Fetal heart
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable