Merck
SYNA431420
Synthware vertical vacuum take-off adapter
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware A431420, take-off adapter, straight adapter
Größe auswählen
1 EA
41,80 €
41,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
41,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
41,80 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A431420
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With vacuum take-off and drip tip.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)