AB15552
Anti-AT1 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Angiotensin II receptory type 1, AGTR1
Größe auswählen
804,00 €
Größe auswählen
About This Item
804,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AGTR1(185)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
ZNS-Kontrolle des Stoffwechsels
Hormone & Rezeptoren
Immunohistochemistry on rat brain sections.
Immunocytochemistry: 1:100
Flow cytometry, indirect: 5-10 µg of antibody /1 x 106 cells
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Included free of charge with the antibody is 40 µg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 µL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 1 µg of peptide with 1 µg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3