Wichtige Dokumente
8.41865
Sigma-Aldrich
Thiophene-2-acetyl chloride
for synthesis
Synonym(e):
Thiophene-2-acetyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
254-290-0
Qualitätsniveau
Form
liquid
bp
130-135 °C/120 hPa
Übergangstemp.
flash point 101 °C
Dichte
1.303 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H5ClOS/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2
InChIKey
AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
Thiophene-2-acetyl chloride for synthesis. CAS 39098-97-0, molar mass 160.62 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%)≥ 96.0 % (a/a)Dichte (d 20 °C/ 4 °C)1.300 - 1.305Identität (IR)entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup