Merck
406422
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-hexandiol
98%
Synonym(e):
1,6-Dihydroxy-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane, 1H ,1H ,6H ,6H -Perfluorohexane-1,6-diol
Größe auswählen
5 G
50,40 €
50,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
50,40 €
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2(CF2)4CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.10
Beilstein:
1784039
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
50,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
100 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C (lit.)
SMILES String
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C6H6F8O2/c7-3(8,1-15)5(11,12)6(13,14)4(9,10)2-16/h15-16H,1-2H2
InChIKey
NHEKBXPLFJSSBZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)