Wichtige Dokumente
149861
2-Furoylchlorid
95%
Synonym(e):
Furan-2-carbonsäurechlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.531 (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−2 °C (lit.)
Dichte
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
ClC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
InChIKey
OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?