T5500
2-Thiobarbitursäure
≥98%
Synonym(e):
4,6-Dihydroxy-2-mercapto-pyrimidin, 4,6-Dihydroxypyrimidin-2-thiol, TBA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp (Schmelzpunkt)
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=C1CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H4N2O2S/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChIKey
RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?