Wichtige Dokumente
8.18003
Sigma-Aldrich
Silver trifluoroacetate
for synthesis
Synonym(e):
Trifluoressigsäure Silbersalz
Größe auswählen
10 G
279,00 €
25 G
667,00 €
279,00 €
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
279,00 €
25 G
667,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2AgF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
221-004-0
NACRES:
NA.22
279,00 €
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
257-260 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Ag]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Ag/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Ag): ≥ 98
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable