Merck
Silberverbindungen
Elementsymbol für Silber
Silber (Ag) ist ein helles, weißes Metall, das aufgrund seiner hohen elektrischen und thermischen Leitfähigkeit sowie seines Reflexionsvermögens geschätzt wird. Es kommt oft in Form von nativem Silber in der Erdkruste vor und ist ein häufiges Nebenprodukt der Raffination von Kupfer, Gold, Blei und Zink. Silberverbindungen sind vielseitig und finden aufgrund ihrer hervorragenden Leitfähigkeit in der Elektronik Anwendung, insbesondere in Form von Silber-Nanopartikeln. Als Arzneimittel weisen Silberverbindungen wie Silbernitrat und Silbersulfadiazin starke antimikrobielle Eigenschaften auf, die in der Wundversorgung, für Implantatbeschichtungen und in der Behandlung von Verbrennungen eingesetzt werden. Silbernitrat wird auch in der Fotografie verwendet und dient als Ausgangsstoff in der chemischen Synthese.
Erfahren Sie mehr über:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Silber als Katalysator
Aufgrund ihrer hohen Oxidationskraft und ihres Potenzials für die Bildung von Silberkomplexen werden häufig Silberkatalysatoren verwendet. Darüber hinaus dienen sie auch als Silberaktivatoren, indem sie die Elektronegativität anderer Katalysatoren, wie z. B. Gold, erhöhen. Sowohl die organische als auch die anorganische Synthese profitieren von dem stöchiometrischen Oxidationspotenzial der Silberverbindungen. Homogene, mit Silber katalysierte organische Umwandlungen unterstreichen die einzigartige Redoxchemie von Silber, welche die Katalyse von Reaktionen mit hoher Stereo- und Regioselektivität ermöglicht. Silberkatalysatoren vermitteln effizient die Bildung intermolekularer wie auch intramolekularer Bindungen. Zu den heterogenen Prozessen, bei denen Silberkatalysatoren zum Einsatz kommen, gehören die NOx-Reduktion und die katalytische Oxidation von Kohlenmonoxid (CO) zu Kohlendioxid (CO2). Silber(I)-Salze werden auch in verschiedenen mit Silber katalysierten nukleophilen Additionsreaktionen und organischen Umwandlungen eingesetzt. Unser Portfolio bietet eine große Auswahl hochwertiger Silberkatalysatoren für die Übergangsmetallkatalyse in der organischen Synthese.
Silberacetat
Silberacetat (AgC2H3O2) ist eine Verbindung von Silberionen (Ag+), die über ionische Bindungen mit Acetat-Ionen (C2H3O2-) koordiniert sind. Es wird häufig in der organischen Synthese verwendet und dient als mildes Oxidationsmittel. In der analytischen Chemie ist es aufgrund seiner Unlöslichkeit in Wasser ein wertvolles Reagenz zum Nachweis von Halogeniden. Silberacetat wird auch in Zigarettenfiltern verwendet, um die Nikotinabhängigkeit zu verringern, indem es die Umwandlung von Nikotin in eine inaktive Form katalysiert. Darüber hinaus ist es auf seine potenziellen antiviralen Eigenschaften hin erforscht worden, was es zu einem Gegenstand des Interesses in der medizinischen Forschung hinsichtlich der Bekämpfung von Virusinfektionen macht. Zudem spielt es eine Rolle bei einer einzigartigen Vorbereitungsmethode für hochreflektierende, leitfähige versilberte Polymerfilme, indem es Cycloadditionsreaktionen von Isocyanacetaten mit verschiedenen Olefinen effektiv katalysiert.
Silberacetat ist auch ein bekanntes Ausgangsprodukt, das in der gedruckten Elektronik verwendet wird. Partikelfreie „Reaktivtinten“, die aus Silberacetatkomplexen gewonnen werden, erzeugen Berichten zufolge Spuren, die der Leitfähigkeit von Rohsilber nahe kommen.
Silbernitrat
Silbernitrat (AgNO3) ist eine vielseitige chemische Verbindung mit bedeutenden Anwendungen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Es ist gut löslich und dient als Reagenz in verschiedenen Laborreaktionen, darunter dem Nachweis von Halogeniden und der Synthese anderer Silberverbindungen. In seiner Funktion als Katalysator ermöglicht Silbernitrat die Oxidation von aromatischen, aliphatischen und konjugierten Aldehyden zu ihren jeweiligen Carbonsäuren, wobei H2O2 als Oxidationsmittel eingesetzt wird. Darüber hinaus trägt es zur Luftoxidation von Benzyl- und Allylalkoholen bei, die in Gegenwart von Na2CO3 zur Bildung der entsprechenden Aldehyde oder Ketone führt. Zudem spielt Silbernitrat eine wesentliche Rolle bei der Friedel-Crafts-Acylierung von Benzolderivaten und trägt so zur Synthese der entsprechenden Ketone bei. Es unterstützt auch die hydrolytische Oxidation von Organosilanen, was zur Erzeugung von Wasserstoff führt.
Als Arzneimittelwirkstoff wird Silbernitrat häufig wegen seiner stark antimikrobiellen Eigenschaften verwendet. Es wird in der Wundversorgung als Kauterisationsmittel eingesetzt, das Infektionen verhindert und die Heilung fördert. Außerdem wird es aufgrund seiner antibakteriellen Wirkung zur Behandlung von Augenkrankheiten wie Bindehautentzündungen bei Neugeborenen eingesetzt. In der Medizinprodukteherstellung verhindern Silbernitratbeschichtungen die mikrobielle Kolonisation, sie verbessern die Biokompatibilität und verringern das Infektionsrisiko. Silbernitrat dient als Ausgangsprodukt für die Synthese von Nanomaterialien, Silberkompositen und Silberverbindungen.
Silber-Nanopartikel
Silber-Nanopartikel (Ag-NP) sind aufgrund ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften wie der geringen Größe, großen Oberfläche und der Quantum-Confinement-Effekte in zahlreichen Branchen von entscheidender Bedeutung. Die katalytischen, thermischen und optischen Eigenschaften von Silber-Nanopartikeln werden maßgeblich durch ihre Größe und Form beeinflusst. Silber-Nanopartikel weisen aufgrund ihrer Oberflächenstruktur und ihres großen A/V (Oberfläche-Volumen)-Verhältnisses im Vergleich zu anderen Nanomaterialien eine antibakterielle Wirkung auf. Die Interaktion von Ag-NP mit Bakterienzellen führt zu einer Anhäufung von Ag-NP in der Zellwand, was zu einer Grubenbildung führt und den Zelltod verursacht. Kleinere Ag-NP sind dafür bekannt, dass sie eine wirksamere antibakterielle Aktivität aufweisen als größere Partikel. Darüber hinaus werden Ag-NP aufgrund der schärferen und stärkeren Plasmonenresonanz von Silber, die für bildgebende Systeme unentbehrlich ist, in Biosensoren eingesetzt. Sie dienen als wertvolle Hilfsmittel in der Diagnose und Behandlung von Krebs, indem sie als Träger von Wirkstoffen fungieren, die zielgerichtet Krebszellen angreifen, Licht absorbieren und eine effektive Zerstörung durch photothermische Therapie ermöglichen. Interessanterweise werden Ag-NP aufgrund ihrer antibakteriellen Eigenschaften in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.
Silber-Nanodrähte
Silber-Nanodrähte (Ag-NW) sind 1-D-Nanostrukturen auf Silberbasis mit Durchmessern, die typischerweise zwischen zehn und hundert Nanometern liegen. Sie weisen außergewöhnliche elektrische, thermische und optische Eigenschaften auf und eignen sich daher für Anwendungen, bei denen flexible leitfähige, optische und antimikrobielle Eigenschaften gefragt sind, wie Touchscreen-Displays, Solarzellen, Heizfolien, medizinische Bildgebung und Sterilkleidung. Außerdem ermöglicht ihr großes Seitenverhältnis einen effizienten Lichteinfang in der Photovoltaik.
Neben der Elektronik werden Silber-Nanodrähte auch für die Sensorik, Katalyse und Biomedizin eingesetzt, wo sie in verschiedenen Branchen ihre Vielseitigkeit und ihr Innovationspotenzial unter Beweis stellen. Ihre einzigartigen Eigenschaften ermöglichen die effiziente Verkapselung und den Transport von Wirkstoffen, wodurch sich deren Bioverfügbarkeit verbessert und Nebenwirkungen minimiert werden. Sie dienen auch als Plattformen für Biosensoren und ermöglichen den schnellen und empfindlichen Nachweis von Biomolekülen für Diagnose- und Überwachungszwecke.
Silberoxid
Silberoxid (Ag2O) ist ein feines schwarzes oder dunkelbraunes Pulver, das für die Synthese von anderen Silberverbindungen verwendet wird. In der Elektronik, insbesondere in Silberoxidbatterien und Silber-Zink-Akkus, dient es als Kathodenmaterial und bietet eine hohe Energiedichte und Stabilität. In der pharmazeutischen Industrie weist Silberoxid antimikrobielle Eigenschaften auf, die es zu einem wertvollen Bestandteil von Wundauflagen und medizinischen Geräten zur Vermeidung von Infektionen machen.
Silberoxid-Nanopartikel agieren als stabile Photokatalysatoren unter sichtbarer und nahinfraroter Lichtstrahlung. Ihre photokatalytische Aktivität in NIR-Licht ist auf eine geringe Bandenlücke von weniger als 1,3 eV zurückzuführen. Darüber hinaus bietet die Aggregation von Ag2O-Nanopartikeln eine große Oberfläche und zahlreiche Korngrenzen, was die Chance des Entkommens von photogenerierten Elektronen und die Wahrscheinlichkeit des Kontakts von photogenerierten Löchern mit anderen Materialien erhöht. Das Ergebnis ist eine hervorragende photokatalytische Aktivität und Stabilität der hergestellten Ag2O-Proben.
Silberchlorid
Silberchlorid (AgCl) ist eine weiße, kristalline Verbindung, die häufig als Katalysator, antibakterielles Mittel, Material in der Fotografie und ionisches Halbleitermaterial eingesetzt wird. Die hohe Lichtempfindlichkeit von Silberchlorid macht es zu einem wichtigen Photokatalysator. Es agiert auch als Katalysator bei der Herstellung von 1,2,3-Triazolen aus Alkinen und Aziden. Außerdem dient es als Vorläufersalz in der Synthese von Silber-Nanopartikeln.
Elektrochemisch wird Silberchlorid aufgrund seiner Leitfähigkeit in Sensoren und Elektroden eingesetzt. In der Medizin wird es wegen seiner antimikrobiellen Eigenschaften in Wundverbänden und medizinischen Geräten verwendet, um Infektionen zu vermeiden.