Wichtige Dokumente
8.14126
Sigma-Aldrich
2-Mercaptobenzimidazole
for synthesis
Synonym(e):
2-Benzimidazolthiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352105
EG-Index-Nummer:
209-502-6
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
480 °C
Wirksamkeit
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
285-290 °C
Löslichkeit
0.3 g/L
Dichte
1.42 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
InChIKey
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
752.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 400 °C - closed cup