Wichtige Dokumente
U5128
Harnstoff
ACS reagent, 99.0-100.5%
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≤0.001% (Heavy Metals by ICP-OES, metals basis)
99.0-100.5%
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.01%
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
Dichte
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Anwendung
- to adjust the urea nitrogen concentration to a preferred range in blood reservoir for evaluating the dialyzer urea clearance
- to prepare standards to measure urea synthesis
- to prepare standards for blood urea nitrogen assay
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.