M8410
Mineralöl
light oil, (neat)
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Form
light oil
Lagerbedingungen
protect from light
Brechungsindex
n20/D 1.467 (lit.)
Dichte
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
InChIKey
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Anwendung
Vorsicht
Hinweis zur Analyse
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture