70856
RNase-A-Lösung
Convenient solution for selective degradation of RNA
Synonym(e):
RNase A Enzyme
Größe auswählen
108,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
About This Item
108,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Empfohlene Produkte
Form
solution
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Konzentration
10 mg/mL
Methode(n)
DNA purification: suitable
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in cell cycle profiling of embryonic mouse neuroectodermal cells (NE-4C)[2]
- in the digestion of RNA for extraction of DNA from human osteosarcoma cell lines for chromatin immunoprecipitation (ChIP) assays[3]
- to treat control adult and embryonic thymi cells during staining[4]
- to remove RNA from affibody–mRNA fusion clones before clone screening[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2