R6148
RNase A -Lösung
Synonym(e):
GenElute™ RNAse A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine pancreas
Form
liquid
Spezifische Aktivität
1500 units/mL
3000 units/mL
Konzentration
20 mg/mL in Tris buffer
Methode(n)
DNA purification: suitable
Lagertemp.
room temp
Angaben zum Gen
bovine ... RNASE1(282340) , RNASE1(280930)
Allgemeine Beschreibung
Zur Probenvorbereitung in GenElute™-Kits.
Anwendung
- im Apoptose-Assay von Hep-2-Zellen
- für die kolorimetrische Quantifizierung von methylierter DNA
- für die DNA- und RNA-Extraktion
- DNA-Laddering-Analyse
- Zellzyklus-Analyse
- als Bestandteil von phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) zur Inkubation von Zellen für die Durchflusszytometrie
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Probenvorb.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable