Wichtige Dokumente
6.18603
Sigma-Aldrich
Vanillin
for synthesis
Synonym(e):
Vanillin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for synthesis
SMILES String
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChIKey
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N