Wichtige Dokumente
8.22314
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
4-Methoxybenzaldehyde, Anisaldehyde
Größe auswählen
250 ML
52,00 €
1 L
176,00 €
52,00 €
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
52,00 €
1 L
176,00 €
About This Item
Lineare Formel:
4-(CH3O)C6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
204-602-6
NACRES:
NA.22
52,00 €
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
220 °C
Wirksamkeit
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.4-5.3 % (v/v)
Brechungsindex
n20/D 1.57
pH-Wert
7 (20 °C, 2 g/L in H2O)
bp
247-249 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 116 °C
Löslichkeit
2 g/L
Dichte
1.12 g/cm3 at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChIKey
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
<ul>
<li><strong>Multi-Target Directed Ligands for Alzheimer′s Disease: </strong>Used as a drug fragment to synthesize novel substituted thiosemicarbazones for the treatment of Alzheimer′s disease (AD) (Varma et al., 2023).</li>
<li><strong>Wound Dressing Membranes Based on Immobilized Anisaldehyde:</strong> wound dressing membranes involved immobilizing anisaldehyde (4-Methoxybenzaldehyde) onto a chitosan-GA-gelatin copolymer, offering insights into its therapeutic potential in wound care applications (Tamer et al., 2022).</li>
</ul>
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.124
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
240.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
116 °C - closed cup