If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.06371
Natriumborhydrid
for analysis
Synonym(e):
Natriumborhydrid, Natriumboranat, Natriumtetrahydridoborat
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<1 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Beschreibung
for inorganic trace analysis
Selbstzündungstemp.
220 °C
Wirksamkeit
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
3.02 % (v/v)
pH-Wert
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
500 °C (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
>360 °C (slow decomposition)
Übergangstemp.
flash point 69 °C
Dichte
1.07 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
350‑500 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Na+].[B-H2]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChIKey
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Sodium borohydride (NaBH4) as a high-capacity material for next-generation sodium-ion capacitors: In dieser Studie wird die Verwendung von Natriumborhydrid in Natrium-Ionen-Kondensatoren untersucht, wobei die hohe irreversible Kapazität und Energieeffizienz hervorgehoben werden. Die Forschungsarbeit ist für Chemiker von Bedeutung, die sich auf Energiespeicherlösungen und elektrochemische Anwendungen konzentrieren (Open Chemistry, 2021).
- Hydrogen generation from sodium borohydride by sulfonated polymers: Dieser Artikel untersucht die Wasserstoffproduktion unter Verwendung von Natriumborhydrid, die durch sulfonierte Polymere katalysiert wird. Sie stellt eine nachhaltige Methode zur Wasserstofferzeugung dar, die für Chemiker, die an Technologien für saubere Energie und Brennstoffzellen arbeiten, unerlässlich ist (Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2020).
- PVP-Protected Pt-Ru Nanoparticles as Highly Efficient Catalysts for Hydrogen Generation from Hydrolysis of Sodium Borohydride: Die Studie untersucht die Effektivität von PVP-geschützten Pt-Ru-Nanopartikeln bei der Katalyse der Hydrolyse von Natriumborhydrid zur Wasserstofferzeugung. Diese Forschung ist von entscheidender Bedeutung für Chemiker, die fortschrittliche Katalysatoren für Energieanwendungen entwickeln (General Chemistry, 2020).
- Dehydrogenation of sodium borohydride using cobalt embedded zeolitic imidazolate frameworks: Diese Forschungsarbeit unterstreicht die Verwendung von in Cobalt eingebetteten zeolithischen Imidazolat-Gerüsten für die Dehydrierung von Natriumborhydrid. Die Ergebnisse sind für Chemiker von Bedeutung, die sich auf die Entwicklung effizienter Wasserstoffspeicher- und -freisetzungssysteme konzentrieren (Journal of Solid State Chemistry, 2021).
- Multicolour room temperature phosphorescence of carbon nitride nanoparticles in sodium borohydride and borax matrix: Diese Studie untersucht die phosphoreszierenden Eigenschaften von Kohlenstoffnitrid-Nanopartikeln in einer Natriumborhydrid- und Borax-Matrix. Die Forschung bietet wertvolle Einblicke für Chemiker, die an fortschrittlichen Materialien für optische und photonische Anwendungen arbeiten (Materials Chemistry and Physics, 2024).
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 5000 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 50 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 50 ppm
As (Arsen): ≤ 10 ppm
Bi (Bismut): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 50 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 0,1 ppm
Sb (Antimon): ≤ 50 ppm
Se (Selen): ≤ 2 ppm
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 Antwort-
Hilfreich?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 Antwort-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Hilfreich?