Wichtige Dokumente
616452
Sigma-Aldrich
RepSox
≥95% (HPLC), solid, TGF-β RI kinase inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
TGF-β RI Kinase-Inhibitor II, CAS-Nr. 446859-33-2, Calbiochem, ALK5-Inhibitor II, Transforming Growth Factor-β Typ I-Rezeptor Kinase-Inhibitor II, 2-(3-(6-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-1,5-Naphthyridin
Größe auswählen
2 MG
221,00 €
221,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 MG
221,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H13N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
221,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
TGF-β RI Kinase-Inhibitor II, CAS-Nr. 446859-33-2, Calbiochem, TGF-β RI Kinase Inhibitor II, CAS 446859-33-2, is a cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive inhibitor of TGF-β R1 kinase (IC₅₀ = 23 nM and 4 nM for ALK5 binding & auto-phosphorylation).
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
23 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[nH]1ncc(c1c4nc(ccc4)C)c2nc3c(nccc3)cc2
InChI
1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22)
InChIKey
LBPKYPYHDKKRFS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Naphthyridinylpyrazol-Verbindung, die als potenter, selektiver, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor des TGF-β Typ I-Rezeptors (ALK5; IC50 = 23 nM, 4 nM und 18 nM für ALK5-Bindung, ALK5-Autophosphorylierung bzw. TGF-β Zelltest in HepG2-Zellen) wirkt. Wirkt minimal auf eine Gruppe von 9 eng verwandten Kinasen, einschließlich p38 MAPK, mit IC50 >16 µM. Auch als 50 mM-Lösung in DMSO erhältlich (Best.-Nr. 508158).
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
ALKS-Bindung
Produkt konkurriert mit ATP.
Sekundäres Ziel
ALK 5 Auto-Phosphorylierung (IC₅₀ = 4 nM)
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Gellibert, F., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 4494.
Ichida, J. K., et al. 2009. Cell Stem Cell 5, 491.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Ayumi Kanemaru et al.
Cancer cell international, 22(1), 358-358 (2022-11-16)
Tumor suppressor CYLD dysfunction by loss of its expression, triggers malignant transformation, especially drug resistance and tumor invasion/metastasis. Although loss of CYLD expression is significantly associated with poor prognosis in a large variety of tumors, no clinically-effective treatment for CYLD-negative
Satoru Shinriki et al.
The Journal of pathology, 244(3), 367-379 (2017-12-14)
Oral squamous cell carcinoma (OSCC) has a very poor prognosis because of its highly invasive nature, and the 5-year survival rate has not changed appreciably for the past 30 years. Although cylindromatosis (CYLD), a deubiquitinating enzyme, is thought to be a
Mikolaj M Kozlowski et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(13), 2618-2632 (2020-02-23)
Sensory hair cell losses underlie the vast majority of permanent hearing and balance deficits in humans, but many nonmammalian vertebrates can fully recover from hearing impairments and balance dysfunctions because supporting cells (SCs) in their ears retain lifelong regenerative capacities
Ana Guerrero et al.
Nature aging, 2, 851-866 (2022-11-29)
Cellular senescence is a stable type of cell cycle arrest triggered by different stresses. As such, senescence drives age-related diseases and curbs cellular replicative potential. Here, we show that 3-deazaadenosine (3DA), an S-adenosyl homocysteinase (AHCY) inhibitor, alleviates replicative and oncogene-induced
Sayaka Imatsuji et al.
Oncology research, 32(1), 139-150 (2024-01-08)
Growing evidence suggests an association between epithelial-mesenchymal transition (EMT), a hallmark of tumor malignancy, and chemoresistance to a number of anti-cancer drugs. However, the mechanism of EMT induction in the process of acquiring anti-cancer drug resistance remains unclear. To address