Wichtige Dokumente
565789
Sigma-Aldrich
γγ-Sekretase-Inhibitor XX
≥95% (HPLC), solid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
γγ-Sekretase-Inhibitor XX, (S,S)-2-[2-(3,5-Difluorphenyl)acetylamino]-N-(5-methyl-6-oxo-6,7-dihydro-5H-dibenzo[b,d]azepin-7-yl)propionamid, DBZ, Dibenzazepin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H23F2N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
γγ-Sekretase-Inhibitor XX, This γ-secretase inhibitor, CAS 209984-56-5, is a cell-permeable dibenzazepine compound that lowers both brain and plasma Aβ40 levels by ~72% in Tg2576 mutant APP transgenic mouse model.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@H]2c3c(cccc3)c4c(cccc4)N(C2=O)C)F
InChI
1S/C26H23F2N3O3/c1-15(29-23(32)13-16-11-17(27)14-18(28)12-16)25(33)30-24-21-9-4-3-7-19(21)20-8-5-6-10-22(20)31(2)26(24)34/h3-12,14-15,24H,13H2,1-2H3,(H,29,32)(H,30,33)/t15-,24-/m0/s1
InChIKey
QSHGISMANBKLQL-OWJWWREXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, potenter γ-Sekretaseinhibitor, der den Aβ40-Spiegel in einem Tg2576 mutierten APP-transgenen Mausmodell sowohl im Gehirn als auch im Plasma signifikant um ~72 % verringert (100 µmol/kg, b.i.d.). Es induziert eine heterogene Umstrukturierung der proliferativen Kryptenstruktureinheiten im Verdauungstrakt und der Stammzellennische im Dickdarm. Es hemmt auch den Notch-Signalweg wirksam (IC50 = 1,7 nM in SupT1-Zellen) und induziert die Umwandlung von proliferativen Kryptenzellen zu postmitotischen Becherzellen, sowohl in C57BL/6- als auch in ApcMin-Mausmodellen (10 µmol/kg, i.p.).
Eine zellpermeable Diabenzazepin (dbz)-Verbindung, die als potenter γ-Sekretaseinhibitor agiert und den Aβ40-Spiegel in einem Tg2576 mutierten APP-transgenen Mausmodell sowohl im Gehirn als auch im Plasma signifikant um ~72 % verringert (100 µmol/kg, b.i.d.). Es induziert eine heterogene Umstrukturierung der proliferativen Kryptenstruktureinheiten im Verdauungstrakt und der Stammzellennische im Dickdarm. Es hemmt auch den Notch-Signalweg wirksam (IC50 = 1,7 nM in SupT1-Zellen) und induziert die Umwandlung von proliferativen Kryptenzellen zu postmitotischen Becherzellen, sowohl in C57BL/6- als auch in ApcMin-Mausmodellen (10 µmol/kg, i.p.).
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 1,7 nM hemmt den Notch-Signalweg in SupT1-Zellen
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Droy-Dupré, L., et al. 2012. Dis. Model Mech.5, 107.
van Es, J.H., et al. 2005. Nature435, 959.
Milano, J., et al. 2004. Toxicol. Sci.82, 341.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Luka Jarc et al.
eLife, 12 (2024-01-05)
The unlimited expansion of human progenitor cells in vitro could unlock many prospects for regenerative medicine. However, it remains an important challenge as it requires the decoupling of the mechanisms supporting progenitor self-renewal and expansion from those mechanisms promoting their
Lina Sui et al.
Current protocols in human genetics, 99(1), e68-e68 (2018-09-08)
Insulin-expressing beta cells are crucial for the maintenance of systemic glucose homeostasis. Elucidation of the molecular and cellular mechanisms of beta cell development, expansion, survival, and function are required for full understanding of the molecular pathogenesis of diabetes. However, access
Anup K Nair et al.
Cells, 11(9) (2022-05-15)
The top genetic association signal for type 2 diabetes (T2D) in Southwestern American Indians maps to intron 15 of KCNQ1, an imprinted gene. We aim to understand the biology whereby variation at this locus affects T2D specifically in this genomic
ZnT8 Loss of Function Mutation Increases Resistance of Human Embryonic Stem Cell-Derived Beta Cells to Apoptosis in Low Zinc Condition.
Sui, et al.
Cells, 12 (2023)
Luiza Ghila et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2454, 327-349 (2021-04-01)
Pancreatic islet endocrine cells generated from patient-derived induced pluripotent stem cells represent a great strategy for both disease modeling and regenerative medicine. Nevertheless, these cells inherently miss the effects of the intricate network of systemic signals characterizing the living organisms.