573128
STAT3-Inhibitor XIII, C188-9, Calbiochem
The Stat3 Inhibitor XIII, C188-9 controls the biological activity of Stat3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
STAT3-Inhibitor XIII, C188-9, Calbiochem, N-(1ʹ, 2-Dihydroxy-1,2ʹ-binaphthalin-4ʹ-yl)-4-methoxybenzolsulfonamid, F1113-0789
Größe auswählen
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white to pale beige
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=C(C2=C(O)C=CC3=C2C=CC=C3)C=C(NS(C(C=C4)=CC=C4OC)(=O)=O)C5=C1C=CC=C5
InChIKey
QDCJDYWGYVPBDO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable