Merck
573110
Sigma-Aldrich
STAT5-Inhibitor III, Pimozid, CAS-Nr. 2062-78-4, Calbiochem
The STAT5 Inhibitor III, Pimozide, also referenced under CAS 2062-78-4, controls the biological activity of STAT5. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
STAT5-Inhibitor III, Pimozid, CAS-Nr. 2062-78-4, Calbiochem, 1-(1-(4,4-Bis(4-fluorphenyl)butyl)-4-piperidinyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H29F2N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1NC2=CC=CC=C2N1C3CCN(CCCC(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
InChI
1S/C28H29F2N3O/c29-22-11-7-20(8-12-22)25(21-9-13-23(30)14-10-21)4-3-17-32-18-15-24(16-19-32)33-27-6-2-1-5-26(27)31-28(33)34/h1-2,5-14,24-25H,3-4,15-19H2,(H,31,34)
InChIKey
YVUQSNJEYSNKRX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable und oral verfügbare Diphenylbutylpiperidin-Klasse von Psychopharmaka mit antagonistischer Wirkung auf DAT (Dopamin-Transporter) sowie mehrere postsynaptische Rezeptoren, einschließlich D1, D2, D3, D4, α1-/α2-adrenerge und 5-HT2A-Rezeptoren. Zusätzlich zu seiner antipsychotischen Eigenschaft hemmt Pimozid nachweislich die konstitutive STAT5-Tyr694-Phosphorylierung (5 bis 10 µM für 3 Stunden) und die Transkriptionsaktivität (5 µM für 18 Stunden) in Bcr-Abl+ K562- und KU812-Kulturen, während es nur eine geringe Aktivität gegen die IFNα-stimulierte STAT1-Phosphorylierung oder die LIF-stimulierte STAT3-Phosphorylierung in K562-Zellen (10 µM für 1 Stunde Vorbehandlung) aufweist. Der Mechanismus der STAT5-Hemmung ist derzeit nicht bekannt, und es wird berichtet, dass Pimozid in zellfreien Kinase-Assays nur eine geringe Hemmwirkung auf die zelluläre Bcr-Abl-Autophosphorylierung oder die Kinase-Aktivitäten von Abl1 (Wt & T315I), Hck, Lyn A/B und Src (≤7 %) ausübt. Zeigt selektive antiproliferative Aktivität gegen K562, KU812 und primäre mononukleäre Zellen aus dem Knochenmark von CML-Patienten (um >80 %; 10 µM für 48 Stunden), aber nicht gegen mononukleäre Zellen aus dem peripheren Blut von gesunden Personen, aufgrund von G0/G1-Zellzyklus-Arrest und Apoptose-Induktion.
Eine zellpermeable und oral verfügbare Diphenylbutylpiperidin-Klasse von Psychopharmaka mit antagonistischer Wirkung auf DAT (Dopamin-Transporter) sowie mehrere postsynaptische Rezeptoren, einschließlich D1, D2, D3, D4, α1-/α2-adrenerge und 5-HT2A-Rezeptoren. Zusätzlich zu seiner antipsychotischen Eigenschaft hemmt Pimozid nachweislich die konstitutive STAT5-Tyr694-Phosphorylierung (5 bis 10 µM für 3 Stunden) und die Transkriptionsaktivität (5 µM für 18 Stunden) in Bcr-Abl+ K562- und KU812-Kulturen, während es nur eine geringe Aktivität gegen die IFNα-stimulierte STAT1-Phosphorylierung oder die LIF-stimulierte STAT3-Phosphorylierung in K562-Zellen (10 µM für 1 Stunde Vorbehandlung) aufweist. Der Mechanismus der STAT5-Hemmung ist derzeit nicht bekannt, und es wird berichtet, dass Pimozid in zellfreien Kinase-Assays nur eine geringe Hemmwirkung auf die zelluläre Bcr-Abl-Autophosphorylierung oder die Kinase-Aktivitäten von Abl1 (Wt & T315I), Hck, Lyn A/B und Src (≤7 %) ausübt. Zeigt selektive antiproliferative Aktivität gegen K562, KU812 und primäre mononukleäre Zellen aus dem Knochenmark von CML-Patienten (um >80 %; 10 µM für 48 Stunden), aber nicht gegen mononukleäre Zellen aus dem peripheren Blut von gesunden Personen, aufgrund von G0/G1-Zellzyklus-Arrest und Apoptose-Induktion. Wirkt als selektiver und nicht-kompetitiver Inhibitor der menschlichen USP1/UAF1- und USP7-Aktivitäten (IC50 = 2 bzw. 47 µM) ohne Wirkung auf UCH-L1 und UCH-L3 (IC50 >500 µM).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Chen, J., et al. 2011. Chem. Biol18, 1390.
Nelson, E.A., et al. 2011. Blood117, 3421.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xin Liu et al.
Cell host & microbe, 28(5), 683-698 (2020-08-26)
Alveolar macrophages are among the first immune cells that respond to inhaled pathogens. However, numerous pathogens block macrophage-intrinsic immune responses, making it unclear how robust antimicrobial responses are generated. The intracellular bacterium Legionella pneumophila inhibits host translation, thereby impairing cytokine