573102
S3I-201
≥95% (HPLC), solid, STAT3 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
STAT3-Inhibitor VI, S3I-201, CAS-Nr. 501919-59-1, Calbiochem
Größe auswählen
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Größe auswählen
About This Item
176,00 €
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
STAT3-Inhibitor VI, S3I-201, CAS-Nr. 501919-59-1, Calbiochem, STAT3 Inhibitor VI, S3I-201, CAS 501919-59-1, is a cell-permeable compound that binds Stat3-SH2 domain and blocks Stat3 phosphorylation, dimerization, DNA-binding, & Stat3-dependent transcription.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh, anhydrous DMSO.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(OCC(=O)Nc2cc(c(cc2)C(=O)O)O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C16H15NO7S/c1-10-2-5-12(6-3-10)25(22,23)24-9-15(19)17-11-4-7-13(16(20)21)14(18)8-11/h2-8,18H,9H2,1H3,(H,17,19)(H,20,21)
InChIKey
HWNUSGNZBAISFM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable