Merck
573099
Sigma-Aldrich
STAT3-Inhibitor V, Stattic, CAS-Nr. 19983-44-9, Calbiochem
STAT3 Inhibitor V, Stattic, CAS 19983-44-9, is a cell-permeable inhibitor of STAT3 cellular function that targets the STAT3-SH2 domain and prevents its association with upstream Kinases.
Synonym(e):
STAT3-Inhibitor V, Stattic, CAS-Nr. 19983-44-9, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C8H5NO4S/c10-9(11)7-2-1-6-3-4-14(12,13)8(6)5-7/h1-5H
InChIKey
ZRRGOUHITGRLBA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Vinylsulfonverbindung, die als Inhibitor der zellulären Funktion von STAT3 wirkt, indem sie auf die STAT3-SH2-Domäne abzielt und ihre Verbindung mit vorgeschalteten Kinasen verhindert. Die Wirkung von Stattic auf Mitglieder der STAT-Familie ist temperaturabhängig und scheint bei 37 °C stark STAT3-selektiv zu sein. Es wurde gezeigt, dass es die zelluläre Phosphorylierung von STAT3 an Tyr705 hemmt, während es kaum Auswirkungen auf die STAT1-Phosphorylierung an Tyr701 (in HepG2-Zellen) oder die Phosphorylierung von JAK1, JAK2 und c-Src (in MDA-MB-231- und MDA-MB-235S-Zellen) hat.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
STAT3
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar. Hinweis: Die Verwendung von frisch geöffnetem DMSO wird dringend empfohlen; die in DMSO enthaltenen Thiol-Verunreinigungen verändern das Molekül. Es wird dringend empfohlen, das Produkt vor jedem Gebrauch zu rekonstituieren.
Sonstige Hinweise
Schust, J., et al. 2006. Chem. Biol.13, 1235.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Paulraj Kanmani et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 324(5), L596-L608 (2023-03-08)
Inflammasome activation is of central importance for the process of generation of overwhelming inflammatory response and the pathogenesis of sepsis. The intrinsic molecular mechanism for controlling inflammasome activation is still poorly understood. Here we investigated the role of p120-catenin expression
Sivan Izraely et al.
Cells, 12(11) (2023-06-10)
Previous studies from our lab demonstrated that the crosstalk between brain-metastasizing melanoma cells and microglia, the macrophage-like cells of the central nervous system, fuels progression to metastasis. In the present study, an in-depth investigation of melanoma-microglia interactions elucidated a pro-metastatic
Wu Zheng et al.
Journal of neuroinflammation, 19(1), 52-52 (2022-02-20)
Multiple sclerosis (MS) is one of the most common autoimmune disorders characterized by the infiltration of immune cells into the brain and demyelination. The unwanted immunosuppressive side effect of therapeutically successful natalizumab led us to focus on the choroid plexus (CP)
Luigi Ippolito et al.
EMBO reports, 25(8), 3506-3531 (2024-06-22)
Extracellular matrix (ECM) is a major component of the tumor environment, promoting the establishment of a pro-invasive behavior. Such environment is supported by both tumor- and stromal-derived metabolites, particularly lactate. In prostate cancer (PCa), cancer-associated fibroblasts (CAFs) are major contributors
Pauliina Filppu et al.
JCI insight, 6(9) (2021-05-15)
Glioma stem cells (GSCs) drive propagation and therapeutic resistance of glioblastomas, the most aggressive diffuse brain tumors. However, the molecular mechanisms that maintain the stemness and promote therapy resistance remain poorly understood. Here we report CD109/STAT3 axis as crucial for