Merck
420294
Sigma-Aldrich
STAT5-Inhibitor II, IQDMA
The STAT5 Inhibitor II, IQDMA controls the biological activity of STAT5.
Synonym(e):
STAT5-Inhibitor II, IQDMA, N1-(11H-indol[3,2-c]quinolin-6-yl)-N2,N2-dimethylethan-1,2-diamin
Größe auswählen
10 MG
163,00 €
163,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
163,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20N4
Molekulargewicht:
304.39
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
163,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
brown
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Indol-Chinolin-Verbindung mit Antikrebs-Aktivität, die das Wachstum von A549-Lungenkrebszellen (IC50 = 8 µ;M) und der Leukämiezellen HL-60 (IC50 = 5 µ;M) und K562 (IC50 = 8 µ;M) hemmt. Die IQDMA-vermittelte Apoptose korreliert nachweislich mit der Herunterregulierung der Signalisierung des STAT5-Signalwegs in HL-60- und K562-Kulturen, während die JNK- und p38-Signalisierung in A549-Zellen nach der Behandlung mit IQDMA nachweislich aktiviert wird.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Su, J.C., et al. 2009, Life Sci.85, 505.
Chien, C.M., et al. 2008, Chem-Biol. Intr.176, 40.
Yang, S.H., et al. 2008, J. Biochem. Mol. Tox.22, 396.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Patricia Castillo et al.
American journal of cancer research, 12(1), 396-426 (2022-02-11)
Pregnancy-associated breast cancer (PABC) is diagnosed during or shortly after pregnancy. Although rare, PABC is a serious occurrence often of the triple negative (TNBC) subtype. Here we show progesterone, prolactin, and RANKL upregulate BRCA1-IRIS (IRIS) in separate and overlapping subpopulations