If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Wichtige Dokumente
A9415
Actinomycin D
from Streptomyces sp., suitable for cell culture, ≥95%
Synonym(e):
Actinomycin C1, Actinomycin IV, Dactinomycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Streptomyces sp.
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
mp (Schmelzpunkt)
251-253
Löslichkeit
ethanol, DMSO: soluble (Stable in aqueous solutions at 2-8 °C.)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
neoplastics
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
InChIKey
RJURFGZVJUQBHK-IIXSONLDSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Die Abtötungskurve von Antibiotika ist ein Dosis-Wirkungs-Versuch, in dem Säugerzellen zunehmenden Mengen eines selektiven Antibiotikums ausgesetzt werden
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protokolle
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
WST-1-Assayprotokoll für die Messung von Zellviabilität, Zellproliferation, Aktivierung und Zytotoxizität. Anwendungshinweise für die WST-1 Reagenzvorbereitung und Beispiele für Anwendungen. Häufig gestellte Fragen und Anleitung für die Fehlersuche für den WST-1 Assay
Durchführung nicht-radioaktiver Quantifizierung von Zellproliferation, Viabilität und Zytotoxizität adhärenter oder Suspensionszellen, die in 96-Well-Mikrotiterplatten kultiviert werden, mittels colorimetrischer Assays.
Perform colorimetric assays for nonradioactive quantification of cellular proliferation, viability, and cytotoxicity for adherent or suspension cells cultured in 96-well microplates.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 Antwort-
Hilfreich?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 Antwort-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Hilfreich?
-
-
How do you recommend dissolving Product No. A9415 (Actinomycin D)?
1 Antwort-
Stock solutions of this product may be prepared at 10 mg/mL in either ethanol (EtOH) or dimethyl sulfoxide (DMSO).
Hilfreich?
-
-
How long are stock solutions of Actinomycin D (Product No. A9415) stable?
1 Antwort-
Stock solutions of this product in DMSO or ethanol should be stored in foil-wrapped vials at -20 °C. In DMSO, solution can be stored for up to 1 month at -20 °C. Do not store in glass vials.
Hilfreich?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 Antwort-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Hilfreich?
-
-
What is the working concentration for Actinomycin D (Product No. A9415)?
1 Antwort-
For cell culture applications, actinomycin D is used as a selection agent and is used in banding techniques to differentiate between different regions of chromosomes. Suggested working concentrations is 1 μg/mL.
Hilfreich?