Merck
475820
Millipore
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus, trägerfrei
Antibiotic and carcinostatic agent. Inhibits DNA synthesis by cross-linking DNA at guanine and adenine residues; disrupts base pairing. Induces apoptosis in gastric cancer cells.
Synonym(e):
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus, trägerfrei
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
purple
Löslichkeit
water: <1 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChIKey
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Antibiotikum und karzinostatisches Mittel. Hemmt die DNA-Synthese durch Quervernetzung der DNA an Guanin- und Adeninresten; unterbricht die Basenpaarung. Induziert Apoptose in Magenkrebszellen. Blockiert den Zellzyklus in der G2-Phase.
Antibiotikum und karzinostatisches Mittel. Hemmt die DNA-Synthese durch Quervernetzung der DNA an Guanin- und Adeninresten; unterbricht die Basenpaarung. Induziert Apoptose in Magenkrebszellen. Blockiert den Zellzyklus in der G2-Phase. Potenz: ≥;970 µ;g/mg.
Biochem./physiol. Wirkung
Potenz: ≥; 970 μ;g/mg Mitomycin C
Warnhinweis
Toxizität: Hochtoxisch &; Karzinogen / Teratogen (I)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Kryt, F.A., et al. 1996. Blood 89, 938.
Schwartz, G.K., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst. 87, 1394.
Folnan, R.S., 1993. Oncology 50, 24.
Tomasz, M., et al. 1987. Science 235, 1204.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fangzhou Lou et al.
British journal of pharmacology, 181(8), 1290-1307 (2023-09-26)
Psoriasis vulgaris is a refractory skin inflammatory disorder with 80% of the cases belonging to the mild-to-moderate type, which can be controlled by topical treatment. Nevertheless, the drugs for external use have not been upgraded for decades. We modified acetyl-11-keto-beta-boswellic
Arvind Panday et al.
Molecular cell, 81(11), 2428-2444 (2021-04-22)
Repair pathway "choice" at stalled mammalian replication forks is an important determinant of genome stability; however, the underlying mechanisms are poorly understood. FANCM encodes a multi-domain scaffolding and motor protein that interacts with several distinct repair protein complexes at stalled
Romie Angelo G Azur et al.
PloS one, 19(5), e0300413-e0300413 (2024-05-13)
Castration-resistant prostate cancer (CRPC) is associated with resistance to androgen deprivation therapy, and an increase in the population of neuroendocrine (NE) differentiated cells. It is hypothesized that NE differentiated cells secrete neuropeptides that support androgen-independent tumor growth and induce aggressiveness
Yuchuan Li et al.
Cancer cell international, 23(1), 276-276 (2023-11-18)
Despite therapeutic advances, the prognosis of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) remains extremely poor. Metabolic reprogramming is increasingly recognized as a key contributor to tumor progression and therapy resistance in PDAC. One of the main metabolic changes essential for tumor growth