Fortfahren mit
P2139
Poly(ethylenglykol)
average MN 8,000, hydroxyl
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
PEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
58,30 €
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
101,00 €
2 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
181,00 €
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
58,30 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly(ethylenglykol), average mol wt 8,000, powder or flakes
Quality Segment
form
powder or flakes
mol wt
average mol wt 8,000
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
solubility
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 630 mg/ml, 20 °C)
density
1.0845 g/mL at 70 °C, 1.0689 g/mL at 90 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
hydroxyl
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyethylenglycol (PEG) ist ein hydrophiles Polymer. Es kann durch die anionische Ringöffnungspolymerisation von Ethylenoxid leicht zu einem Bereich von Molekulargewichten und einer Vielzahl von Endgruppen synthetisiert werden. Zu Netzwerken vernetztes PEG kann einen hohen Wassergehalt aufweisen und „Hydrogele“ bilden. PEG eignet sich für biologische Anwendungen, da es keine Immunantwort auslöst.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
Poly(ethylenglycol) kann bei der Formulierung des Arzneimittels zum Verbessern seiner Lösungsgeschwindigkeit und oralen Bioverfügbarkeit eingesetzt werden.
PEG kann für die effiziente Isolierung von essbaren Nanopartikeln (ENP), die eine ausgezeichnete Anti-Krebs- und entzündungshemmende Wirkung aufweisen, eingesetzt werden. PEG ist ein Crowding-Mittel und bildet ein netzähnliches Mesh, in dem Nanovesikel gefangen und ausgefällt werden. Beispielsweise werden ENP aus Ingwer mit einem PEG-basierten Verfahren, das im Vergleich zu Ultrazentrifugation kostengünstig ist, isoliert.
PEG kann auch als Vorläufer für die Synthese von abbaubaren Hydrogelen für die kontrollierte Freisetzung von hydrophilen Pharmazeutika mit hoher Molekülmasse eingesetzt werden.
Features and Benefits
  • Hohestrukturelle Flexibilität
  • Biokompatibilität
  • Amphiphilie
  • HoheHydrationskapazität
  • Freivon sterischer Hinderung
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P30158121092897
description
average mol wt 8,000, powder or flakes
description
average mol wt 200
description
average Mw 1,500
description
BioUltra, 10,000
form
powder or flakes
form
liquid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
average mol wt 8,000
mol wt
average mol wt 200
mol wt
average Mw 1,500
mol wt
Mr 8500-11500
density
1.0845 g/mL at 70 °C, 1.0689 g/mL at 90 °C
density
-
density
-
density
-
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylenglykol)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?